Learn More
Sartorius Pipette électronique 8 canaux PICUS™ 2
BIOPHARMA
Product Code. 17888549 Shop All Sartorius Products
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μL
120 μl
300 μl
1 200 μl
Unit Size:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (métrique) Unit Size
17888549 120 μl 1 pièce
17848469 10 μL 1 pièce
17898469 300 μl 1 pièce
17858469 1 200 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17888549 Supplier Sartorius Supplier No. LH747341
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2395.00€
    1400.00€ / 1 pièces
    Économisez 995.00€
    41% de réduction
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
Demande de devis en gros
This item is not returnable. View return policy
La pipette électronique 8 canaux Picus™ 2 permet un pipetage fiable et ergonomique pour tous les utilisateurs. Elle dispose de programmes personnalisables, de fonctions de sécurité et se connecte à l’application Sartorius pour des réglages automatiq
  • Garantit des résultats de pipetage fiables et répétables et présente une conception ergonomique imbattable qui respecte votre main
  • Picus™ Le module 2 convient à toute personne travaillant en laboratoire, de l'étudiant diplômé au professionnel de laboratoire expérimenté. Son utilisation est aussi intuitive que celle d’une pipette mécanique, mais elle offre également des options plus avancées pour les utilisateurs expérimentés.
  • Accélérez votre travail : Accélérez votre travail en choisissant parmi les nombreux modes de pipetage, spécialement conçus pour faciliter les tâches répétitives.
  • Pipetage électronique convivial : Que vous soyez novice ou expert, la pipette à 8 canaux a beaucoup à offrir à tous les professionnels du laboratoire. Sa prise en main est aussi simple qu'avec une pipette mécanique et elle offre des options incroyables, même pour les utilisateurs les plus expérimentés. Vous pouvez utiliser le système de suivi des plaques intégré pour augmenter la fiabilité du travail sur les plaques de micropuits.
  • Prêt à l'emploi : Le canal 8 Picus™ La pipette électronique est livrée prête à l'emploi et partiellement chargée (nous recommandons toutefois de la charger complètement avant sa première utilisation). Pour plus d'informations sur la charge, le stockage et les spécifications, consultez Sartorius Personnel et documents supplémentaires disponibles sur notre site.
  • Résultats de pipetage fiables et reproductibles
  • Une large gamme de modes de pipetage
  • Programme personnalisable
  • Protection par mot de passe
  • Rappels de calibration
  • Sartorius application mobile de pipetage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pointes compatibles Sartorius Optifit Consejos, SafetySpace Consejos, Consejos de Flexibulk
Espacement de cônes réglable Non
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Jaune
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Optifit Embout (120 μL), SafetySpace embout filtre
Type à poignée Néant
Matériau Polycarbonate / ABS
Nombre de canaux 8
Programmabilité Oui
Stérilité Non stérile
Type Pipette électronique
Volume (métrique) 120 μl
Fit for Purpose Qualité certifiée
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.