Learn More
Sartorius Pipette électronique monocanal PICUS™ 2
BIOPHARMA
Code produit 17878469 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μL
120 μl
300 μl
1000 μl
5000 μl
10 000 μL
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17878469 300 μl 1 pièce
17818479 10 μL 1 pièce
17818469 120 μl 1 pièce
17828469 1000 μl 1 pièce
17838469 5000 μl 1 pièce
17888469 10 000 μL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17878469 Fournisseur Sartorius Code fournisseur LH747061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1510.00€
    875.00€ / 1 pièces
    Économisez 635.00€
    42% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Picus™ 2 Electronic Single Channel Pipette offre un pipetage fiable et ergonomique pour tous les utilisateurs. Elle dispose de programmes personnalisables, de fonctionnalités de sécurité, et se connecte à l’application Sartorius pour des ajustements automatiques et un flux de travail amélioré, améliorant la productivité en laboratoire.
  • Cette pipette monocanal électronique est l’une des pipettes les plus conviviales et les plus simples (mais aussi les plus avancées) du marché.
  • Outil idéal pour les manipulations quotidiennes de liquides dans les laboratoires, où la précision, la vitesse et l’ergonomie sont importantes.
  • La conception et le contrôle entièrement électroniques permettent d’obtenir des résultats plus cohérents, fiables et reproductibles.
  • Le système de pipetage électronique précis de Picus™ Les deux pipettes permettent des résultats de pipetage précis et exacts, réduisant ainsi davantage les variations entre les utilisateurs.
  • Prenez soin de votre main : Le canal unique Picus™ La pipette électronique 2 offre un pipetage véritablement sans effort grâce à son poids exceptionnellement léger (seulement 100 grammes) et à son expérience entièrement électronique, y compris l'éjection de l'embout.
  • La poignée confortable et le crochet pour les doigts permettent à la pipette de reposer légèrement dans la main.
  • Se connecter pour l'avenir : Le Sartorius L'application mobile de pipetage est votre compagnon idéal pour les flux de travail de préparation des échantillons et la gestion des pipettes. Pour rester informé, utilisez l’application Pipetting pour mettre à jour vos pipettes avec les dernières fonctionnalités. La connectivité ouverte vous permet d'intégrer Picus 2 dans un système existant
  • Confortable à utiliser : Le canal unique Picus™ La pipette électronique 2 est reconnue pour son design ergonomique supérieur. Avec le confort et la facilité d’utilisation en tête, c’est l’une des pipettes les plus conviviales. Sartorius a spécialement conçu cette pipette pour réduire la fatigue de l'utilisateur. Avec les charges de travail exigeantes d'aujourd'hui, c'est plus important que jamais.
  • Résultats de pipetage fiables et reproductibles
  • Une large gamme de modes de pipetage
  • Programme personnalisable
  • Protection par mot de passe
  • Rappels de calibration
  • Sartorius application mobile de pipetage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pointes compatibles Sartorius Optifit Consejos, SafetySpace Consejos, Consejos de Flexibulk
Espacement de cônes réglable Non
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Orange
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Optifit Embout (300 μL), SafetySpace embout du filtre
Matériau Polycarbonate / ABS
Nombre de canaux 1
Programmabilité Oui
Stérilité Non stérile
Type Pipette électronique
Volume (métrique) 300 μl
Fit for Purpose Qualité certifiée