Learn More
Sartorius Pipette électronique 8 canaux PICUS™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit p-4575615 Tous les produits Sartorius Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Orange
Violet
Volume (métrique):
10 à 300 μL
5 à 120 μL
50 à 1200 μL
Incréments:
0,1 μl
0.2 μl
1 μl
Précision:
0,5 %, 0,7 %, 2 %, 1,00 à 0,20
0,5 %, 0,7 %, 2 %, 1,50 à 0,20
0,5 %, 1 %, 2,5 %, 1,00 à 0,20
Conditionnement:
1 pièce
6.20 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Volume (métrique) Incréments Précision unitSize
13293019 Jaune 5 à 120 μL 0,1 μl 0,5 %, 0,7 %, 2 %, 1,50 à 0,20 1 pièce
13213029 Violet 50 à 1200 μL 1 μl 0,5 %, 1 %, 2,5 %, 1,00 à 0,20 1 pièce
13203029 Orange 10 à 300 μL 0.2 μl 0,5 %, 0,7 %, 2 %, 1,00 à 0,20 6.20 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13293019 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 735341
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réduit le risque de microtraumatisme répété. La pipette électronique 8 canaux Sartorius PICUS™ garantit les résultats les plus fiables et les plus précis grâce à son concept de moteur CC avancé et au contrôle intégré des erreurs.
Cette pipette électronique petite et légère assure une posture de travail optimale et un pipetage confortable. La nouvelle conception ergonomique protège contre les MTR (microtraumatismes répétés) et allège la charge de travail lors des longues séries de pipetage. Obtenez des résultats plus fiables grâce à une technologie nouvelle génération et à un système de contrôle des erreurs.
  • Permet d’éviter les microtraumatismes répétés (MTR) grâce à sa légèreté, sa conception ergonomique et à l’éjection de la pointe électronique
  • Garantit les résultats les plus fiables et les plus précis grâce à son concept de moteur CC avancé et au contrôle intégré des erreurs
  • Permet de gagner du temps grâce au réglage extrêmement rapide à une main, au suivi unique intégré des microplaques et à la programmation facile
  • Molette de réglage pour faire défiler les menus, régler le volume et contrôler le pipetage manuel
  • Nombreux modes de pipetage dans une interface conviviale comprenant des emplacements de mémoire pour les programmes favoris
  • L’outil unique de suivi assiste le travail sur microplaques en association avec les modes pipetage, pipetage inversé et distribution multiple
  • Possibilité de réglage pour 1 point, 2 points et 3 points
  • Entretien facile des parties inférieures grâce aux informations BPL intégrées au logiciel pour la maintenance et l’étalonnage
  • Filtres Safe-Cone dans tous les modèles de > 10 μl pour éviter toute contamination
  • Parties inférieures autoclavables pour tous les modèles (à l’exception du modèle de 1 200 μl)
  • Compatible avec les systèmes de chargement pour pipettes électroniques, le support de chargement pour une pipette et le carrousel de chargement pour quatre pipettes
  • Option de chargement direct avec le câble micro USB
  • Livré sans adaptateur secteur USB (disponible séparément)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision 0,5 %, 0,7 %, 2 %, 1,50 à 0,20
Pointes compatibles 200, 350 μl Pointe
Autoclavable Autoclavable
Couleur Jaune
Nombre de canaux 8
Gamme de produits PICUS
Programmabilité Oui
Type Pipette électronique
Volume (métrique) 5 à 120 μL
Type de doigt Ergonomique
Incréments 0,1 μl
Quantité Chaque
Garantie 2 ans