Description
- Adaptateur secteur avec câble USB de 1,5 m
- Pour charger les pipettes électroniques Picus™ et Picus™ Nxt
- Branchez le câble USB sur la pipette et le chargeur sur la prise secteur
Spécification
Spécification
| Jetable | Réutilisable |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Chargeur de pipettes |
| À utiliser avec (équipement) | Pipette |