Learn More
Thermo Scientific™ 0.1% Formic Acid (v/v) in Acetonitrile, LC-MS Grade
Code produit 13404279 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1L
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13404279 4 x 1 L 4 pièces
13494269 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13404279 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 85175
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Préparation LC/MS haute pureté et faible absorption UV, idéale pour les applications HPLC et spectrométrie de masse.
L'acide formique à 0,1 % dans l'acétonitrile Thermo Scientific™ Pierce est une préparation de qualité LC/MS avec une grande pureté et une faible absorption UV, idéale pour les applications HPLC et spectrométrie de masse.
Cet acide formique à 0,1 % dans l’acétonitrile est spécialement purifié par une méthode exclusive et testé pour assurer la cohérence de lot en lot avec une faible absorbance UV, offrant ainsi la détection la plus sensible à travers les longueurs d’onde et prolongeant la durée de vie de l’équipement. Le FA à 0,1 % de qualité chromatographie et spectrométrie dans l’acétonitrile est filtré à 0,2 micron, conditionné dans des flacons en verre ambré rincés au solvant et scellé sous atmosphère d’azote avec des bouchons en fluorocarbone revêtus de PTFE pour une protection optimale. (CAS : 64-18-6)
Points clés :
  •  
    Validée : testée plus de 20 fois pour assurer une sensibilité LC / MS maximale
  •  
    Purifiée : traitée, filtrée et scellée pour prolonger la durée de vie de la colonne LC / MS
  •  
    Pratique : conditionnée pour éliminer la variabilité et réduire la manipulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Qualité LC-MS
Nom de l’article Acide formique
Quantité 4 x 1 L
Contenu et stockage Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker à l’abri de la lumière directe du soleil.
Forme Liquide
Type de réactif Mélange de solvants
Gamme de produits Pierce
À utiliser avec HPLC, spectrométrie de masse