Learn More
Thermo Scientific™ 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v) in Water, LC-MS Grade
Code produit 13414279 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1L
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13414279 1 L 1L
13434279 4 x 1 L 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13414279 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 85172
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Préparation LC/MS haute pureté et faible absorption UV, idéale pour les applications HPLC et spectrométrie de masse.
L'acide trifluoroacétique à 0,1 % dans l'eau Thermo Scientific™ Pierce est une préparation de qualité LC/MS avec une grande pureté et une faible absorption UV, idéale pour les applications HPLC et spectrométrie de masse.
Cet acide trifluoroacétique à 0,1 % dans l’eau est spécialement purifié par une méthode exclusive et testé pour assurer la cohérence de lot à lot avec une faible absorbance UV, offrant ainsi la détection la plus sensible sur toutes les longueurs d’onde et prolongeant la durée de vie de l’équipement. Le TFA à 0,1 % dans l’eau de qualité chromatographie et de spectrométrie est filtré à 0,2 micron, conditionné dans des flacons en verre ambré rincés au solvant et scellé sous d’azote avec des bouchons en fluorocarbone revêtus de PTFE pour une protection optimale.
Points clés :
  • Validé
    – Testé plus de 20 fois pour assurer une sensibilité LC/MS maximale
  • Purifié(e)
    – traitées, filtrées et scellées pour prolonger la durée de vie de la colonne LC/MS
  • Pratique
    – Conditionné pour éliminer la variabilité et réduire la manipulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Qualité LC-MS
Nom de l’article Acide trifluoroacétique (TFA)
Quantité 1 L
Contenu et stockage Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker à l’abri de la lumière directe du soleil.
Forme Liquide
Type de réactif Mélange de solvants, réactif à paire d’ions
Gamme de produits Pierce
À utiliser avec HPLC, spectrométrie de masse