Learn More
Thermo Scientific™ Microtubes for 1.1 mL Microtube System
Code produit 10593534 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tubes
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10593534 Tubes
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10593534 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 15086
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Microtubes de 1,1 ml préempilés dans une boîte pour correspondre à l’encombrement standard des microplaques de 96 puits pour pipetage multicanaux ou stations de travail automatisées.
Les microtubes de 1,1 ml et les systèmes en rack Thermo Scientific™ sont composés de microtubes de 1,1 ml fournis en boîtes préempilées pour correspondre à un encombrement standard de microplaques de 96 puits.
Les microtubes ressemblent à des cônes de pipettes de 1 ml, sauf quʼils ont des fonds arrondis. À lʼinstar dʼune boîte de cônes de pipettes de 1 ml, les microtubes en rack correspondent aux pipettes multicanaux, ce qui vous permet de bénéficier dʼune variété de procédures de distribution de réactifs et dʼéchantillons.
Points clés :
  • Le format 8 x 12 simplifie et accélère les applications dans lesquelles un pipeteur multicanal est utilisé
  • Le format est également compatible avec les stations de travail robotiques
  • Le système de microtubes Thermo Scientific peut être centrifugé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Microtubes Pierce de 1,1 ml
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Gamme de produits Thermo Scientific
Quantité 960 tubes
Type de produit Microtube
Stérilité Non stérile
Volume (métrique) 1,1 ml