Learn More
Thermo Scientific™ Système de microtubes de 1,1 ml, en rack
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les microtubes de 1,1 ml et les systèmes en rack Thermo Scientific™ sont composés de microtubes de 1,1 ml fournis en boîtes préempilées pour correspondre à un encombrement standard de microplaques à 96 puits.
Points clés :
- Le format 8 x 12 simplifie et accélère les applications dans lesquelles un pipeteur multicanal est utilisé
- Le format est également compatible avec les stations de travail robotiques
- Le système de microtubes Thermo Scientific peut être centrifugé
Spécification
Spécification
| Description | Système de racks de microtubes Pierce 1,1 ml |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Gamme de produits | Thermo Scientific |
| Quantité | 10 Boxes |
| Type de produit | Système de microtubes en rack |
| Stérilité | Non stérile |
| Volume (métrique) | 1,1 ml |