Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de transfert en 1 étape Pierce™
Code produit 15225346 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 ml
1 litre
5 x 1 L
Conditionnement:
1L
200mL
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15225346 5 x 1 L 5L
15175204 1 litre 1L
15185204 200 ml 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15225346 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 84731X5
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Effectuez un transfert semi-sec rapide des protéines de 10 à 300 kDa à partir de gels de polyacrylamide (SDS-PAGE) vers des membranes en nitrate de cellulose ou en PVDF grâce au traceur rapide Pierce G2.
Le tampon de transfert en 1 étape Thermo Scientific™ Pierce est conçu pour le transfert semi-sec rapide des protéines de 10 à 300 kDa à partir de gels de polyacrylamide (SDS-PAGE) vers des membranes en nitrate de cellulose ou en PVDF grâce au mod
Lorsqu’il est utilisé avec le traceur rapide Pierce G2, ce tampon permet un transfert efficace de protéines de gel à membrane en 5 à 10 minutes avec une efficacité égale ou supérieure aux techniques de transfert Western classiques. Le tampon de transfert Pierce 1-Step est également compatible avec d’autres dispositifs de transfert semi-sec protéique associés à une alimentation à courant élevé appropriée. Ces dispositifs fournissent un courant élevé constant (1,3 à 5,0 ampères) pour transférer rapidement des protéines via les conditions de force ionique élevée fournies par le tampon de transfert.
Points clés :
  • Rapide – La formulation à haute force ionique permet un transfert de protéines en 5 à 10 minutes lorsqu’elle est utilisée avec des systèmes de transfert semi-secs compatibles
  • Prêt à l’emploi – fourni sous forme de solution 1X stable et prête à l’emploi à température ambiante
  • Optimisé – pour des performances transparentes et fiables grâce au traceur rapide Pierce G2
  • Compatible – efficace avec d’autres dispositifs de transfert semi-sec équipés d’une alimentation à courant élevé adaptée
  • Économique – excellentes performances sans les consommables spéciaux ou coûteux requis par d’autres dispositifs de transfert semi-sec rapides
Requis : Traceur rapide Pierce G2 (réf 62288) ou autre dispositif de transfert semi-sec équipé ou couplé avec une alimentation à courant élevé et capable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tampon de transfert
Tampon Tampon de transfert Pierce™ 1 étape
Concentration 1 x
Description Pierce™ 1-Step Tampón de transferencia, 5 x 1 L, transparente, incoloro, líquido, concentración 1X, pH 7 a 9, tipo gel SDS-PAGE, diseñado para la transferencia semiseca rápida de proteínas de 10 a 300 kDa desde geles de poliacrilamida (SDS-PAGE) a membranas de nitrocelulosa o PVDF.
Format Liquide
Nbre de réactions 100 mini transferts à 50 mL chacun
Quantité 5 x 1 L
À utiliser avec (application) Électrophorèse sur gel de protéines