Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Firefly Signal Enhancer (100X)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsBeschreibung
L’amplificateur de signal de luciole Pierce Thermo Scientific™ est conçu pour compléter le dosage incandescent ou luminescent de la luciférase de luciole Pierce et est recommandé lorsqu’une sensibilité maximale est souhaitée.
L’amplificateur de signal de luciole Pierce est conçu pour être utilisé avec le kit de dosage incandescent de la luciférase de luciole Pierce (n° de pièce 16174, 16175) et le kit de dosage luminescent de la luciférase de luciole Pierce (n° de pièce 16166, 16167). Lorsqu’il est utilisé avec le kit de dosage incandescent, l’amplificateur quintuple la puissance du signal. Lorsqu’elle est utilisée avec le kit de dosage luminescent, la solution d’amplification augmente la force et la durée du signal jusqu’à deux fois et augmente également la stabilité du signal bioluminescent.
Points clés :
- Augmentation jusqu’à 5 fois de l’intensité du signal de luciole incandescent
- Augmentation jusqu’à 2 fois de l’intensité et de la durée du signal de luciole luminescent
- Solution 100X pratique et facile à utiliser
Matériel nécessaire :
Kits de dosage incandescent (n° de pièce 16174, 16175) ou luminescent (n° de pièce 16166, 16167) de la luciférase de luciole Pierce ; Luminomètre ou autre instrument capable de surveiller la luminescence, comme les lecteurs de microplaques Luminoskan Ascent et Varioskan Flash Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Séquence activatrice de signal Firefly |
| Quantité | 0,5 mL |
| Contenu et stockage | Conservez dans son récipient d’origine à l’abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien aéré, mais pas au-dessus de -20°C. |
| Méthode de détection | Bioluminescent |
| Propriétés du substrat | Substrat chimique |
| Type de substrat | Substrat de luciférase |
| Gamme de produits | Pierce |