Learn More
Thermo Scientific™ Plate Seal for Pierce™ 96-well Microdialysis Plates
Code produit 12311983 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 feuille
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12311983 1 feuille 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12311983 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88269
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.75€
    16.31€ / 1 pièces
    Économisez 2.44€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Traitez simultanément 1 à 96 échantillons avec des volumes entre 10 et 100 μl grâce à ce système de dialyse rapide, pratique et jetable, compatible avec l’automatisation.
La plaque de microdialyse à 96 puits Thermo Scientific™ Pierce, avec un seuil de rétention des molécules de 10 000, est un système de dialyse rapide, pratique et jetable pour le traitement simultané de 1 à 96 échantillons avec des volumes allant de 10 à 100 μl et est compatible avec les systèmes d’automatisation.
Le joint de plaque Thermo Scientific Pierce pour plaques de microdialyse à 96 puits Pierce est une feuille de plastique revêtue d’adhésif, perforée pour une utilisation avec une plaque de microdialyse à barrettes de 8 puits. Suffisant pour : 12 plaques de microdialyse de 8 puits.
Ces joints de plaque sont en PP de haute qualité et aident à protéger les échantillons contre la contamination et l’évaporation, en particulier pendant le stockage à long terme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Suffisant pour 12 plaques de microdialyse de 8 puits
Contenu et stockage À réception, stocker à température ambiante. Produit expédié à température ambiante.
Format Plaque à 96 puits
Gamme de produits Slide-A-Lyzer
Quantité 1 feuille