Learn More
Thermo Scientific™ 2-mercaptoéthanol Pierce™
Code produit 11889300 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 1 ml
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11889300 10 x 1 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11889300 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 35602BID
 Article restreint
En stock
Pur, liquide (égal à 14 M), bêta-mercaptoéthanol (bME, 2BME, 2-ME, b-mer), CAS 60-24-2 ; agent réducteur de thiol pour le clivage des liaisons disulfures protéiques (cystines cystéines).
Le 2-mercaptoéthanol (2-ME) Thermo Scientific™ Pierce, également appelé bêta-mercaptoéthanol (b-ME), est un agent réducteur moyen pour le clivage des liaisons disulfures protéiques.
Points clés :
  • Agent réducteur moyen pour le clivage des liaisons disulfures en thiols
  • Aussi connu sous le nom de β-Mercaptoéthanol ou BME
  • Souvent inclus dans les solutions enzymatiques pour se protéger de l’inactivation du site catalytique due à l’oxydation de cystéine sulfhydryle / formation de disulfure ; ajouté à des concentrations finales de 5 et 20 mM, avec ou sans EDTA comme agent de protection supplémentaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 14.3 M
CAS 60-24-2
Contenu et stockage Stocker entre 2 et 25°C
Gamme de produits Pierce
Forme Liquide
Quantité 10 x 1 ml
Type de produit Mercaptoéthanol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Mercaptoethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-mercaptoethanol