Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ APTS (3-aminopropyltriethoxysilane)
Code produit 10300884 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10300884 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10300884 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 80370
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Enduire les surfaces en verre et en silice pour ajouter des amines primaires, qui peuvent être utilisées pour réticuler et immobiliser des protéines et d’autres molécules à l’aide de ce réactif de silylation.
Thermo Scientific™ Pierce APTS (3-aminopropyltriéthoxysilane) est un réactif de silylation pour le revêtement des surfaces en verre et en silice afin d’ajouter des amines primaires, qui peuvent être utilisées pour la réticulation et l’immobilisation des protéines et d’autres molécules.
L’APTS (3-aminopropyltriéthoxysilane) est un réactif de traitement de surface utilisé pour coupler chimiquement divers ligands à des surfaces en verre ou en silice, telles que des lames en verre. Le 3-aminopropyltriéthoxysilane est d’abord couplé au verre ou à la silice par le biais du silane. Les composés d’intérêt sont ensuite couplés directement aux groupes amino nouvellement ajoutés, ou des chimies supplémentaires sont appliquées en utilisant la fonction amino avant le couplage.
Points clés :
  • Les agents réticulants tels que BS3, EDC et sulfo-SMCC peuvent être utilisés pour immobiliser les protéines, les peptides, l’ADN modifié, etc., sur la surface traitée
  • Il recouvre certaines surfaces en plastique de manière non covalente pour créer un film réactif
  • Adhère chimiquement les coupes de tissu aux lames de verre pour l’immunohistochimie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100 g
Réactivité chimique Verre (dioxyde de silicone)
Revêtement 3-aminopropyltriéthoxysilane
Gamme de produits Pierce
Groupement de réactifs Silane
Entretoise Basse
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • APTS (3-aminopropyltriethoxysilane)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P315-Consulter immédiatement un médecin.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(Triethoxysilyl) propylamine