Learn More
Thermo Scientific™ Peptide DYKDDDDK 3X Pierce™
Code produit 15872684 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Conditionnement:
5 pièces
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15872684 5 mg 5mg
15882684 25 mg 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15872684 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A36805
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Tricosa-peptide pour les protéines de fusion marquées DYKDDDK à élution compétitive à partir de supports immobilisés
Pierce 3X DYKDDDDK Peptide is a lyophilized peptide with the sequence Met-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Gly-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Ile-Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys(MDYKDHDGDYKDHDIDYKDDDDK). It has a molecular weight of 2861.9 g/mol. For use, reconstitute to 1.5 mg/mL in PBS.
This tricosa-peptide can be used to competitively elute DYKDDDDK-tagged fusion proteins from immobilized anti-DYKDDDDK affinity supports, especially when a DYKDDDDK-tagged protein is sensitive to low pH. At a 1.5 mg/mL concentration, complete release of tagged protein can be achieved in 5–10 minutes at ambient temperature.
Note: Pierce 3X DYKDDDDK Peptide may interfere with protein determination assays and absorbance at 280 nm. However, the peptide can be removed from the eluate by desalting (e.g., with Zeba Spin Desalting Columns, Cat. No. 89891).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits Pierce
Type de produit peptides
Forme protéique Recombinant
Quantité 5 mg
Contenu et stockage 5 mg de peptide lyophilisé. Stocker entre -5 et -30°C.
Format Poudre lyophilisée
Conditions d’expédition Glace
À utiliser avec (application) Purification et isolation des protéines
Forme Poudre lyophilisée
Matrix Affinity Resin