Learn More
Thermo Scientific™ Kit de dosage protéique Pierce™ de 660 nm
Code produit 10404195 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
450 mL
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10404195 450 mL 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10404195 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 22662
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Réactif de dosage compatible avec les détergents et les agents réducteurs, de couleur rouge à vert (A660 nm), prêt à l’emploi, pour mesurer la concentration protéique totale par rapport à la norme protéique.
Le dosage protéique Pierce Thermo Scientific™ de 660 nm est une méthode colorimétrique prête à l'emploi rapide pour quantification des protéines totales.
Informations complémentaires et commande en ligne
Le dosage protéique Pierce de 660 nm une méthode colorimétrique prête à l’emploi rapide pour quantification des protéines totales. Le dosage est plus linéaire que les dosages au bleu de Coomassie et compatible avec des concentrations supérieures de la plupart des détergents, agents réducteurs et autres réactifs courants. L’accessoire IDCR (réactif de compatibilité des détergents ioniques) offre une compatibilité avec les détergents encore plus large, faisant du dosage protéique Pierce de 660 nm le seul dosage protéique adapté aux échantillons contenant un tampon d’échantillon Laemmli SDS avec du bleu de bromophénol.
Bien que le dosage protéique Pierce de 660 nm produise un niveau plus élevé de variation protéine-protéine (37 %) que d’autres dosages, tels que le dosage protéique BCA, le format simple à réactif et la compatibilité plus large des substances rendent le dosage de 660 nm plus pratique pour de nombreuses applications courantes. Le dosage protéique Pierce de 660 nm peut être réalisé dans un tube à essai ou sur une microplaque.
Le dosage est basé sur un complexe exclusif de teinture-métal qui se lie aux protéines dans un milieu acide. Lors de la liaison, le complexe teinture-métal rougeâtre devient vert, ce qui entraîne un décalage d’absorbance mesurable à des longueurs d’onde proches de 660 nm (645 à 670). Le colorant interagit principalement avec les résidus de base dans les protéines, comme l’histidine, l’arginine et la lysine et, dans une moindre mesure, la tyrosine, le tryptophane et la phénylalanine.
Points clés :
  • Polyvalent : fonctionne avec une plus grande gamme de détergents et d’agents réducteurs que d’autres dosages à base de colorants
  • Rapide : réactif unique avec un protocole simple de mélange et de lecture ; aucun réactif de travail à préparer
  • Exact : produit des courbes d’étalonnage plus linéaires qu’avec la méthode de dosage Bradford
  • Flexible : le dosage peut être effectué dans des tubes à essai ou des microplaques
  • Conserve les échantillons : ne nécessite que 10 μl pour les microplaques ou 100μ l pour les procédures de tubes à essai
  • Pratique : le stockage à température ambiante signifie aucune attente pour l’équilibrage des réactifs avant utilisation
Comprend :
Le kit contient le réactif de dosage Pierce de 660 nm et un ensemble de sept étalons de dosage protéique d’albumine prédiluée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Suffisant pour : Dosages de 300 tubes ou dosages de 3 000 microplaques
• Réactif de dosage protéique de 660 nm Pierce, 450 ml
• Ensemble d’étalons d’albumine pré-dilués, 7 x 3,5 ml
Stockez le réactif de test à température ambiante et les étalons BSA pré-dilués à 4°C.
Description Kit de dosage protéique Pierce de 660 nm
Doser Kit de dosage de protéines
Méthode de détection Colorimétrique
Gamme de produits Pierce
Type de produit Test d’analyse quantitative des protéines
Spécificité Non spécifique à la cible
Suffisant pour 300 dosages en tube ou 3000 dosages sur microplaques
À utiliser avec (application) Détection basée sur une solution, absorbance
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètre, lecteur de microplaques
Quantité 450 mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pierce 660nm Protein Assay Reagent, 450 mL.
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Mention de danger
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol