Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ 8-Well Polystyrene Strip Plates, Corner Notch
Code produit 10309213 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 plates
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10309213 100 plates 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10309213 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 15031
Les plaques en barrette Pierce 8 puits sont des plaques optiquement transparentes en polystyrène qui ont un format standard de microplaques 96 puits, mais permettent également de retirer des barrettes 8 puits individuelles (c’est à dire. les colonnes de plaques) du cadre rigide.
Informations complémentaires et commande en ligne
Le format offre commodité et assurance de qualité lors de l’exécution d’essais partiels sur plaques, car les puits inutilisés peuvent être retirés pour éviter toute confusion et contamination croisée.
Points clés :
  • Structure en puits à bandes en polystyrène optiquement transparent pour une compatibilité avec les lecteurs de plaques standard
  • La surface à haute capacité de liaison améliore les performances globales des applications dʼimmunoessai
  • Certifié pour la performance, avec des coefficients de variation (CV) toujours faibles entre les puits
  • Les barrettes à huit puits s’adaptent solidement dans le cadre de la plaque, restant en place même si elles sont tournées à l’envers
  • Les guides permettent d’éviter toute mauvaise orientation de la bande lorsqu’elle est retournée au support
  • Les bandes sont retirées doucement du cadre avec une simple torsion ou un éjecteur à puits de bande
Un éjecteur à puits de bande par emballage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Propriété de liaison Adsorption, hydrophile
Contenu et stockage Contenu : 100 plaques, 5 plaques par plateau scellé
Méthode de détection Colorimétrique
Conditionnement 100/plaque
Gamme de produits Pierce
Couleur Transparent
Type de produit Plaque à puits
Matériau En PS
Volume (métrique) du puits 360 μl
Nbre de puits 96
Traitement de surface PS
Type de puits Fond plat
Blocage de la plaque Aucun
Quantité 100 plates