Learn More
Thermo Scientific™ Solution de chlorhydrate de guanidine 8 M
Code produit 10167783 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 ml
Conditionnement:
200mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10167783 200 ml 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10167783 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 24115
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Solution prête à l’emploi, 8 M de chlorhydrate de guanidinium (GdnCl, GuHCl), CAS 50-01-1 ; dilution et ajustement du pH à n’importe quelle concentration pour les méthodes de biologie protéique.
La solution Thermo Scientific™ Pierce de 8 M de guanidine-HCl est une solution prête à l’emploi de chlorhydrate de guanidine, qui peut être facilement diluée et ajustée au pH à toute concentration inférieure à 8 M.
Points clés :
  • Toute concentration inférieure à 8 M peut être rapidement et facilement préparée
  • Ne gaspillez plus de précieux temps de recherche manipulant des cristaux difficiles à peser pour les solutions de ·HCl de guanidine à préparation lente
  • Exempt de matériaux absorbant les UV de 225à 300 nm
  • Spectre de coupure UV tranchant avec dia. ext.260 < 0,03
  • Métaux typiques : Cu < à 0,02 ppm, Zn < à 0,15 ppm, Fe < à 0,25 ppm, Pb < à 0,005 ppm
  • Solution sans particules et limpide
  • Sans aldéhyde
  • Excellente stabilité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage À conserver dans un récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
Forme Liquide
Type de réactif Chaotrope, dénaturant
Quantité 200 ml
Type de produit Chlorhydrate de guanidine
compliance-icons
Identifiant produit
  • 8 M Guanidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium chloride