Learn More
Thermo Scientific™ Ultra-Sensitive ABC Peroxidase Standard Staining Kit
Code produit 10188013 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Au moins 10 ml de solution de coloration ABC
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10188013 Au moins 10 ml de solution de coloration ABC 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10188013 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 32050
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Détectez les anticorps secondaires biotinylés par l’IHC à l’aide de la technique du complexe d’avidine-biotine (ABC) hautement sensible.
Les kits de coloration ABC Pierce Thermo Scientific™ comprennent des réactifs pour la technique du complexe avidine-biotine (ABC), une méthode hautement sensible pour la détection immunohistochimique avec des anticorps secondaires biotinylés.
Les anticorps primaires hautement dilués peuvent être utilisés avec les kits de coloration ABC, produisant une intensité de coloration comparable à d’autres méthodes nécessitant des concentrations plus élevées d’anticorps. Les kits contenant un anticorps secondaire sont sélectionnés par les espèces d’anticorps primaires à utiliser. Par exemple, si l’anticorps primaire (IgG) est produit chez la souris, sélectionnez le kit d’IgG de la souris ABC. Tout ce dont vous avez besoin pour créer un système de détection sensible est votre anticorps primaire spécifique, un kit ABC avec anticorps biotinylé et un substrat pour la péroxydase de raifort. Les kits standard ne comprennent que l’enzyme avidine et biotinylée. Ils sont utiles si un kit ABC n’est pas disponible pour vos espèces spécifiques d’anticorps primaires ou si l’anticorps primaire est directement marqué avec un réactif de biotinylation Thermo Scientific EZ-Link. L’anticorps biotinylé pour votre application spécifique peut alors être utilisé, avec du sérum bloquant et un kit ABC standard.
Points clés :
  • Produisent une très faible coloration de fond
  • Nécessitent des concentrations d’anticorps primaires inférieures aux méthodes standard
  • Idéal pour les applications d’immunohistochimie, d’ELISA et de transfert Western
Kits ABC
  • Disponibles avec la péroxydase de raifort
  • Contiennent un anticorps secondaire biotinylé dans un choix d’espèces – l’espèce doit être sélectionnée en fonction de l’espèce de l’anticorps primaire à utiliser
Kits standard
  • Disponibles avec un choix de phosphatase alcaline ou de peroxydase de raifort
  • Conviennent à une utilisation lorsqu’un kit ABC n’est pas disponible pour les espèces de l’anticorps primaire ou si la spécificité de l’anticorps dans le kit n’est pas appropriée pour l’application
  • Ne pas inclure d’anticorps secondaires ou de blocage de sérum – les anticorps secondaires et le sérum bloquant appropriés à l’application doivent être achetés séparément
Kits ABC ultra-sensibles
  • Disponibles avec la péroxydase de raifort
  • Offrent une plus grande sensibilité que les kits ABC sans augmenter la coloration de fond
  • Fournissent la sensibilité supplémentaire nécessaire pour localiser les antigènes présents en très petites quantités
  • Permettent d’utiliser des dilutions d’anticorps primaires environ cinq fois plus élevées que les kits ABC
Comprend :
Anticorps secondaire purifié par affinité biotinylée, 1 ml (sauf kits standard) ; sérum bloquant approprié, 3 ml (sauf kits standard) ; réactif d’avidine, 2 ml ; réactif enzymatique biotinylé, 2 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit de coloration étalon de peroxydase ABC ultra-sensible Pierce
Méthode de détection Colorimétrique, à base de biotine, chromogénique
Quantité Au moins 10 ml de solution de coloration ABC
Contenu et stockage
  • Réactif A (Avidine), 2 ml
  • Réactif B (HRP biotinylée), 2 ml
  • Flacon de mélange avec cône de distribution compte-gouttes, 1
  • Conservez tous les réactifs à 4°C
Type de substrat Substrat HRP (péroxydase de raifort)
Gamme de produits Pierce
À utiliser avec (application) Immunodétection, IHC (immunohistochimie)
Type de produit Kit de coloration