Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Activated Peroxidase Antibody Labeling Kit
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le kit de marquage HRP et anticorps activés Thermo Scientific™ Pierce contient une enzyme peroxydase de raifort activée par le glutaraldéhyde pour permettre l’étiquetage et la préparation des conjugués d’anticorps.
Points clés :
- Réagit avec les amines primaires pour former une liaison amide covalente
- Aucune étape de réduction n’est nécessaire pour fixer la liaison
- Peut être conservé pendant au moins 12 mois à -20°C
- Un mg produit environ 0,5 ml de conjugué avec une dilution de 1:1 000 lorsqu’il est couplé à un anticorps à titre élevé
- L’activité enzymatique est de > 200 unités/mg
Comprend :
5 mg de Peroxydase activée, tampon de conjugaison de 50 ml, lysine de 250 mg, colonne A / G de protéine immobilisée de 0,5 ml, tampon de liaison Ag/Ab de 200 ml, tampon d’élution Ag/Ab de 200 ml doux
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit de marquage d’anticorps |
| Quantité | 5 réactions |
| Suffisant pour | 5 conjugaisons, chacune avec 0,3 mg d’anticorps (IgG) |
| Contenu et stockage | Suffisant pour : 5 conjugaisons, chacune avec 0,3 mg d’anticorps (IgG) Conserver la peroxydase activée à -20°C. Conservation d'autres composants à 4°C. |
| Balance d’étiquetage | 300 μg |
| Gamme de produits | EZ-Link |
| Marqueur ou colorant | HRP (peroxydase de raifort) |
| Labeling Target | IgG |