Learn More
Thermo Scientific™ Active Rac1 Pull-Down and Detection Kit
Code produit 11502431 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11502431 30 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11502431 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 16118
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Purifier les GTPases et les taux d’activation des dosages à l’aide de domaines de liaison des protéines (PBD) marquées par le GST, de perles d’agarose (GSH) et d’anticorps anti-GTPase spécifiques.
Mesurez l’activation de petits GTPases en les isolant par l’intermédiaire de leurs effecteurs en aval spécifiques grâce aux kits de détection et de transfert de GTPase actif Pierce Thermo Scientific™.
Les kits de co-précipitation et de détection GTPase active mesurent l’activation des petites GTPases en les isolant par le biais de leurs effecteurs spécifiques en aval. Des kits spécifiques des GTPases Arf1, Arf6, Cdc42, Rac1, RalA, Rap1, Ras et Rho sont proposés. Le domaine de liaison respectif de l’effecteur en aval de chaque petite GTPase est exprimé sous forme de protéine de fusion GST. Lorsqu’elle est immobilisée sur une résine, cette protéine de fusion sert à co-précipiter la GTPase active (liée au GTP). L’étape de purification par affinité de la technique de co-précipitation s’effectue aisément à l’aide de colonnes à centrifuger pour microcentrifugeuse. Après un simple lavage, la GTPase liée est récupérée par élution de la protéine fusion GST à partir de la résine glutathion, en utilisant un tampon de chargement d’échantillon SDS-PAGE. La GTPase purifiée est alors détectée par Western blot, à l’aide d’un anticorps spécifique fourni dans chaque kit.
Chaque kit GTPase comprend une protéine de fusion GST du domaine de liaison spécifique, ainsi que des activateurs GTPγS et GDP, une résine glutathion-agarose, un tampon de lyse-liaison-lavage, un anticorps primaire, un tampon d’échantillon SDS 2X, des colonnes à centrifuger et des tubes de prélèvement. Chaque kit contient des composants en quantité suffisante pour effectuer 30 dosages de co-précipitation. Les kits sont optimisés pour la détection du transfert Western avec un anticorps secondaire conjugué au HRP (réf. n° 31460, lapin ; réf. n° 31430, souris) à l’aide du substrat chimiluminescent Thermo Scientific SuperSignal™ West Pico (réf. n° 34080).
Points clés :
  • Haute sensibilité et haute précision : des réactifs optimisés, les anticorps spécifiques et la procédure de transfert Western garantissent des contrôles précis et des résultats quantitatifs
  • Praticité : inutile d’exprimer et de purifier vos propres protéines hybrides GST-PBD ou RBD ou d’utiliser des résines d’affinité d’immunoprécipitation à base d’anticorps coûteuses
  • Rapidité : incubation simultanée du lysat cellulaire avec le GST-PBD ou le RBD et la résine de glutathion directement dans une colonne de centrifugation de microcentrifugeuse haute performance
  • Simplicité d’utilisation : les réactifs et les conditions d’extraction ont été optimisés pour une réussite immédiate, même pour les nouveaux utilisateurs
  • Efficacité : les colonnes de centrifugation et les tubes de prélèvement de la microcentrifugeuse permettent une séparation efficace du liquide et de la résine, ce qui évite la perte d’échantillons
  • Complet : les kits comprennent des réactifs pour la purification par affinité ainsi que des contrôles, un tampon de lyse cellulaire compatible et un anticorps primaire spécifique pour la détection finale par transfert Western
Protéines hybrides GST des domaines actifs de liaison à la GTPase :
  • Le domaine de liaison à Ras de RAF1 (Raf1-RBD) lie les Ras actives
  • Le domaine de liaison à p21 de Pak1 (Pak1-PBD) lie les Rac1 et Cdc42 actives
  • Le domaine de liaison à Rho de Rhotekin (Rhotekin-RBD) lie les Rho actives
  • Le domaine de liaison à Rap1 de RalGDS (RalGDS-RBD) lie les Rap1 actives
  • Le domaine de liaison aux protéines de GGA3 (GGA3-PBD) lie les protéines Arf1 et Arf6 actives
  • La protéine de liaison Ral 1 (RalBP1) lie la RalA active
Comprend :
Protéine de fusion GST du domaine de liaison spécifique, résine glutathion-agarose, GTPγS et GDP (100X), tampon de lyse-liaison-lavage, anticorps primaire spécifique anti-GTPase, tampon de chargement de l’échantillon SDS-PAGE (2X), colonnes à centrifuger et tubes de prélèvement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • Protéine hybride GST-Pak1-PBD, 1 flacon 
• Anticorps anti-Rac1, 5 unités, 50 µl 
• Résine d’agarose glutathion, 3 ml 
• GDP (100X), 50 µl 
• GTPγS (100X), 50 µl 
• Tampon d’échantillon SDS (2X), 1,5 ml 
• Tampon de lyse / liaison / lavage (1X), 100 ml 
• Godets de centrifugation, 30 godets 
• Tubes de prélèvement, 90 tubes 
Voir le manuel du produit pour les conditions de stockage des différents composants.
Description Kit Pierce de co-précipitation et de détection Rac1 active
Doser Test d’analyse quantitative des protéines
Conjugué HRP
Méthode de détection Transfert Western, chimiluminescent
Format du kit d’immunoessai Colonne de centrifugation
Type d’étiquette Non marqué
Propriétés du substrat Substrat à base de protéines
Type de substrat Substrat GTPase
À utiliser avec (application) Extraction
Contenus des kits Godets de centrifugation, 30 godets, Tampon d’échantillon SDS (2X), 1,5 ml, Tampon de lyse / liaison / lavage (1X), 100 ml, GTPγS (100X), 50 μl, Protéine hybride GST-Pak1-PBD, 1 flacon, Résine d’agarose de glutathion, 3 ml, GDP (100X), 50 µl, Tubes de prélèvement, 90 tubes, Anticorps anti-Rac1, 5 unités, 50 µl
Quantité 30 réactions
Cible Kinases (multiples), phosphodiestérases, ATPases, GTPases, phosphatases