Learn More
Thermo Scientific™ Agarose I (qualité biologie moléculaire)
Code produit 11886704 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11886704 100 g 100g
11896704 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11886704 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 17850
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Assurez une cohérence uniforme de lot à lot en préparant des gels d’électrophorèse à l’aide de préparations d’un mélange d’agaroses hautement purifiées, à fusion régulière ou à bas point de fusion.
Les agaroses Thermo Scientific™ Pierce sont des formulations hautement purifiées et soigneusement mélangées d’agarose à fusion régulière ou à faible fusion qui fournissent une cohérence d’un lot à l’autre pour la préparation de gels d’électrophorèse.
Points clés :
  • Agarose I (qualité biologie moléculaire)
  • Agarose à température de fusion régulière pour une électrophorèse nécessitant un niveau de pureté exceptionnel et des performances inégalées.
  • Agarose II (faible fusion)
  • Une agarose à basse température pour des applications spéciales nécessitant une température de fusion inférieure.
  • Idéale pour la digestion / ligature par restriction “en gel” et la récupération d’ADN.
  • À 1 %, forme un gel transparent très facile à manipuler qui offre une excellente résolution et d’excellentes caractéristiques de fusion.
  • Fond à environ 65°C et reste fluide à 37°C pendant au moins 24 heures, fournissant ainsi une excellente matrice pour la manipulation enzymatique des échantillons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
À utiliser avec (application) Électrophorèse sur gel
Point de fusion Point de fusion standard
Type de produit Agarose I (qualité biologie moléculaire)
Quantité 100 g
Plage de séparation 100 bp à >30 kb