Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Albumin Serum Depletion Kits
Code produit 10579853 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Kit de déplétion d’albumine
Kit d’élimination d’albumine et d’IgG
Conditionnement:
1 kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
10579853 Kit d’élimination d’albumine et d’IgG 1 kit
13484309 Kit de déplétion d’albumine -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10579853 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 89875
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Optimisez la préparation de vos échantillons de sérum en procédant à une déplétion des protéines sériques indésirables d’albumine et d’IgG pour les méthodes de profilage de protéines à l’aide de kits de déplétion de qualité.
Les concentrations d’albumine et d’IgG peuvent atteindre plus de 70 % des protéines sériques totales et souvent masquer les protéines en plus faible quantité lors d’expériences de profilage de protéines. Optimisez la préparation de vos échantillons de sérum en éliminant l’albumine ou l’IgG rapidement et facilement. Grâce à nos kits de déplétion destinés à éliminer les protéines sériques en forte abondance, les protéines d’intérêt moins abondantes peuvent être facilement détectées par électrophorèse 2D et d’autres méthodes de profilage de protéines telles que la spectrométrie de masse.
Kit d’élimination d’albumine / d’IgG Pierce
• Optimisé : méthode de coupelle de centrifugation pour microcentrifugeuse mise à l’échelle pour le traitement de 10 µl d’échantillons de sérum humain pour l’électrophorèse 2D
• Efficace : élimine presque tous les HSA et IgG, ce qui permet de détecter les protéines peu abondantes dans les gels 2D
• Rapide : traite les échantillons en moins de 40 minutes
• Évolutif : utilise différentes quantités de résine d’affinité pour correspondre au volume et à la concentration de l’échantillon
Le kit d’élimination d’albumine / d’IgG Thermo Scientific Pierce utilise un mélange classique de colorant bleu de Cibacron et de résine de protéine A pour l’élimination de l’albumine et de l’IgG. Le colorant se lie à l’albumine avec une bonne spécificité, et la protéine A se lie à de nombreuses espèces et sous-classes d’IgG. Le kit d’élimination d’albumine / d’IgG Pierce est économique et peut être utilisé pour traiter des échantillons provenant d’espèces autres qu’humaines (par exemple, singe, porc, lapin). Le kit peut également être mis à l’échelle et suffit pour traiter 25 échantillons contenant chacun 600 µg de protéines sériques totales (environ 10 µl de sérum).
Kit de déplétion d’albumine Pierce
• Complet : comprend des colonnes de centrifugation pour microcentrifugeuse et un tampon optimisé pour éliminer l’albumine rapidement et facilement d’échantillons de 10 à 50 µl
• Adaptable : suspension facile à distribuer, qui améliore les performances, facilite le traitement de plusieurs échantillons et peut être adaptée à des colonnes plus grandes ou plus petites ou à des plaques filtrantes à 96 puits
• Compatible : l’élimination de l’excès d’albumine facilite l’analyse par MS ou électrophorèse en gel des protéines sériques peu abondantes
La résine du kit de déplétion d’albumine Thermo Scientific Pierce est fournie sous forme de suspension à 50 %. Pour préparer les colonnes de déplétion, 200 µl de suspension sont distribués dans les colonnes de centrifugation pour microcentrifugeuse fournies afin d’obtenir 100 µl de microbilles stabilisées pour traiter 10 à 50 µl d’échantillon de sérum en une seule réaction. Le kit a été optimisé pour lier l’albumine humaine, porcine et ovine des échantillons de sérum. En modifiant le protocole, l’albumine du bovin, du veau, de la chèvre et du rat peut être éliminée grâce à cette méthode. Ce kit n’est pas efficace pour éliminer l’albumine de la souris. Les échantillons traités sont prêts pour une analyse immédiate en aval par électrophorèse ou par application MS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit d’élimination d’albumine et d’IgG
À utiliser avec (équipement) Microcentrifugeuse, spectromètre de masse, électrophorèse sur gel 2D
Type de produit Kit d’élimination d’albumine et d’anticorps
Gamme de produits Pierce
Contenu et stockage Dès réception, conserver à 4°C. Ne pas congeler.
Marqueur ou colorant Colorant bleu de Cibacron™, protéine A
Conditions d’expédition Produit livré avec un bloc réfrigérant.
Matériau de départ Plasma, sérum
Type de produit final Protéine
Méthode de détection Électrophorèse sur gel 2D, Spectrométrie de masse
Format Kit, microcentrifugeuse, colonne de centrifugation
Étape du flux de travail Préparation des échantillons
Quantité 25 réactions
Cible de purification Protéines sériques
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pierce Albumin Serum Depletion Kits
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloride