Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Alkaline Phosphatase
Code produit 10299803 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 mg
5 x 20 mg
Conditionnement:
100mg
20mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10299803 5 x 20 mg 100mg
10076073 20 mg 20mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10299803 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 31392
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Enzyme purifiée de phosphatase alcaline (AP, alk-phos) intestinale de veau à utiliser dans les dosages d’activité et la conjugaison d’anticorps pour le test ELISA et l’IHC.
La phosphatase alcaline Thermo Scientific™ Pierce est une enzyme purifiée de phosphatase alcaline intestinale de veau (PA ou alk-phos) à utiliser dans les dosages d’activité et la conjugaison d’anticorps pour les applications ELISA et d’immunohistochimie.
Points clés :
  • Forme purifiée - prête à se conjuguer sans dialyse préalable
  • L’activité n’est pas affectée par l’exposition à des agents antibactériens tels que l’azoture de sodium ou le thimérosal
  • Activité spécifique > 2 000 unités/mg
  • Une unité est définie comme la quantité qui hydrolysera 1,0 mol de p -nitrophényl phosphate par minute à 37° C dans 1,0 M de diéthanolamine, 0,5 mm de MgCl2, pH 7,8
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker à 2–8°C.
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Étude des protéines
Gamme de produits Pierce
Marqueur ou colorant AP (phosphatase alcaline)
Quantité 5 x 20 mg