Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Alkylating Reagents
Code produit 15940677 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 2 mg
30 x 9,3 mg
Comprend:
Chloroacétamide, format No-Weigh™
Iodoacétamide, format No-Weigh™
Conditionnement:
10 pièces
30 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Comprend Conditionnement
15940677 30 x 9,3 mg Iodoacétamide, format No-Weigh™ 30 pièces
16336562 10 x 2 mg Chloroacétamide, format No-Weigh™ 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15940677 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A39271
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Réactifs alkylants fournis dans des formats prépesés à usage unique pour simplifier les flux de travaux de préparation des protéines.
L’iodoacétamide ou le chloracétamide Thermo Scientific Pierce est fourni dans un format No-Weigh, à savoir quel de petites quantités de réactif sont prépesées et conditionnées pour un usage unique. Ce format à usage unique empêche la contamination et la perte de réactivité du réactif en cas d’ouvertures et de fermetures répétitives d’un seul flacon. Le format permet l’utilisation d’un flacon de réactif frais à chaque fois et élimine les tracas liés à la pesée de petites quantités de réactifs.
Les réactifs alkylants qui réagissent à l’iodoacétamide et au chloracétamide sont des réactifs alkylants réactifs au sulfhydryle utilisés pour bloquer les résidus de cystéine réduits pour la caractérisation des protéines et la marquage des peptides. L’alkylation avec l’iodoacétamide ou le chloracétamide après réduction de la cystéine entraîne l’addition covalente d’un groupe Carbamidométhyle (57,07 Da) et empêche la formation de liaisons disulfures. Les agents réducteurs ajoutés après l’alkylation réagissent avec l’excès d’iodoacétamide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Réactif alkylant
Quantité 30 x 9,3 mg
Comprend Iodoacétamide, format No-Weigh™
Gamme de produits Pierce
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pierce Iodoacetamide, No-Weigh Format
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Iodoacetamide