Description
Les kits et réactifs de marquage de masse isobare Thermo Scientific™ TMT réactifs aux amines permettent un marquage quantitatif des protéines extraites de cellules et de tissus pour l’identification et l’analyse par spectrométrie de masse.
Les composés réactifs à l’amine, activés par l’ester NHS, se lient de manière covalente et avec une grande efficacité aux extrémités amino-terminales du peptide et aux extrémités libres des résidus de lysine des peptides et des protéines, et marquent ainsi divers peptides dans chaque échantillon, quelle que soit l’enzyme utilisée pour la digestion. Comme les réactifs TMT ont une structure et une masse identiques (c’est-à-dire des isotopomères), les peptides marqués co-éluent pendant la séparation par LC et sont co-isolés pendant l’analyse MS/MS, ce qui réduit le nombre d’identifications de peptides manquantes parmi les échantillons. Lors de l’analyse MS/MS, chaque tag isobare est également fragmenté pour produire une masse d’ion rapporteur unique, qui est utilisée pour l’identification et la quantification des échantillons. L’analyse quantitative des protéines est réalisée en comparant les intensités relatives des deux ions rapporteurs dans les spectres MS / MS.
Spécification
Spécification
| Description | Réactif de marquage Pierce TMTzero, 5 x 0,8 mg |
| À utiliser avec (équipement) | Spectromètre de masse |
| Gamme de produits | TMTzero |
| Contenu et stockage | Stocker à –20°C. |
| Marqueur ou colorant | Marquages Tandem Mass Tag™ (TMT) |
| Matériau de départ | Lysat cellulaire |
| Type de produit final | Protéine |
| Méthode de détection | Spectrométrie de masse |
| Étape du flux de travail | Marquage des protéines |
| Quantité | 5 x 0,8 mg |