Learn More
Thermo Scientific™ Étalon d’acides aminés H Pierce™
Code produit 10599863 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 1 ml
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10599863 10 x 1 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10599863 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20088
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Étalonnez l’analyse HPLC des hydrolysats de protéines à l’aide de ce mélange étalon de 18 acides aminés, chacun à 2,5 micromoles/ml dans 0,1 N de HCl.
L’étalon d’acides aminés Thermo Scientific™ Pierce H est un mélange quantitatif de 18 acides aminés, fourni à 2,5 μmol/ml dans 0,1 N de HCl, qui sert d’étalon de haute pureté pour l’analyse HPLC des hydrolysats de protéines.
Points clés :
  • Utilise la configuration de la forme L pour permettre la standardisation des dosages microbiens et autres
  • Concentration molaire vérifiée par des méthodes d’analyse des acides aminés classiques
  • À l’exception de la cystine, chaque acide aminé est fourni à une concentration de 2,5 μmoles/ml dans 0,1 N de HCl
  • L-alanine, ammoniac [(NH4)2SO4], L-arginine, L-acide aspartique, L-cystine, L-acide glutamique, glycine, L-histidine, L-isoleucine, L-leucine, L-lysine·HCl, L-méthionine, L-phénylalanine, L-proline, L-sérine, L-thréonine, L-tyrosine, L-valine
Comprend :
  • L-alanine, ammoniac [(NH4)2SO4], L-arginine, L-acide aspartique, L-cystine, L-acide glutamique, glycine, L-histidine, L-isoleucine, L-leucine, L-lysine·HCl, L-méthionine, L-phénylalanine, L-proline, L-sérine, L-thréonine, L-tyrosine, L-valine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Amino-acides standard H
Contenu et stockage À conserver entre -20°C et 8°C.
Quantité 10 x 1 ml
Forme Liquide