Learn More
Thermo Scientific™ Étalon d’acides aminés H Pierce™
Code produit 13447076 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 1 ml
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13447076 10 x 1 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13447076 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TS20088
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Étalonnez l’analyse HPLC des hydrolysats de protéines à l’aide de ce mélange étalon de 18 acides aminés, chacun à 2,5 micromoles/ml dans 0,1 N de HCl.
L’étalon d’acides aminés Thermo Scientific™ Pierce H est un mélange quantitatif de 18 acides aminés, fourni à 2,5 μmol/ml dans 0,1 N de HCl, qui sert d’étalon de haute pureté pour l’analyse HPLC des hydrolysats de protéines.
Points clés :
  • Utilise la configuration de la forme L pour permettre la standardisation des dosages microbiens et autres
  • Concentration molaire vérifiée par des méthodes d’analyse des acides aminés classiques
  • À l’exception de la cystine, chaque acide aminé est fourni à une concentration de 2,5 μmoles/ml dans 0,1 N de HCl
  • L-alanine, ammoniac [(NH4)2SO4], L-arginine, L-acide aspartique, L-cystine, L-acide glutamique, glycine, L-histidine, L-isoleucine, L-leucine, L-lysine·HCl, L-méthionine, L-phénylalanine, L-proline, L-sérine, L-thréonine, L-tyrosine, L-valine
Comprend :
  • L-alanine, ammoniac [(NH4)2SO4], L-arginine, L-acide aspartique, L-cystine, L-acide glutamique, glycine, L-histidine, L-isoleucine, L-leucine, L-lysine·HCl, L-méthionine, L-phénylalanine, L-proline, L-sérine, L-thréonine, L-tyrosine, L-valine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Amino-acides standard H
Contenu et stockage À conserver entre -20°C et 8°C.
Quantité 10 x 1 ml
Forme Liquide