Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-c-Myc Agarose
Code produit 15255673 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 ml
10 ml
Conditionnement:
10mL
2mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15255673 10 ml 10mL
15245673 2 ml 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15255673 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20169
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Purifiez les protéines marquées par c-Myc recombinantes exprimées dans les systèmes d’expression in vitro humains et les lysats de cellules bactériennes et de mammifères avec cette résine d’immunoprécipitation.
Purifiez les protéines recombinantes marquées c-Myc exprimées dans des systèmes d’expression in vitro humains et dans des lysats de cellules bactériennes et de mammifères, avec l’agarose anti-c-Myc Thermo Scientific™ Pierce™, une résine d’immunoprécipitation de haute affinité.
L’agarose anti-c-Myc Thermo Scientific Pierce est une résine d’immunoprécipitation de haute affinité idéale pour la purification de protéines recombinantes marquées à c-Myc, exprimées dans des systèmes d’expression in vitro humains et dans des lysats de cellules bactériennes et de mammifères.
L’anticorps anti-c-Myc utilisé pour fabriquer l’agarose anti-c-Myc Pierce est un anticorps monoclonal IgG1 de souris hautement spécifique (clone 9E10) qui reconnaît l’étiquette épitope c-Myc (EQKLISEEDL) dérivée de l’oncogène c-myc humain (p62 c-myc). Le support est composé de billes d’agarose à 4 % réticulée. Cette résine d’affinité anti-c-Myc peut être conditionnée dans des colonnes de purification par gravité, des colonnes de purification par centrifugation ou des cartouches pour les instruments FPLC afin de purifier les protéines de fusion c-Myc exprimées dans des cellules bactériennes ou de mammifères.
Points clés :
  • Spécifique – l’anticorps monoclonal anti-c-Myc spécifique hautement spécifique (clone 9E10) permet un rendement élevé et une grande pureté pour l’immunoprécipitation
  • Adaptable disponible en sachets de résine de 2 et 10 ml pour permettre des purifications ou des immunoprécipitations à plus grande échelle
  • Polyvalent peut être utilisé dans les colonnes de centrifugation ou à gravité ainsi que dans les cartouches FPLC
  • Pratique ces réactifs pour éluer et détecter les protéines de fusion marquées à c-Myc sont disponibles séparément
Applications :
  • Purification des protéines de fusion c-Myc exprimées dans les kits de traduction in vitro humain Pierce
  • Purification à grande échelle de protéines marquées c-Myc recombinantes
  • Enrichissement à haut débit des protéines de Phusion et des produits en interaction
  • Expériences IP et co-IP (comme avec le kit IP/co-IP Pierce c-Myc-Tag)
Détails du produit :
L’agarose anti-c-Myc Pierce est constituée d’un anticorps monoclonal anti-c-Myc hautement spécifique qui est immobilisé de façon covalente sur un support en billes d’agarose à 4 % réticulé. Le produit est fourni sous forme de suspension à 25 %. Lors de l’incubation avec un échantillon, la protéine de fusion marquée à c-Myc est capturée sur les billes d’agarose. Après des étapes de lavage simples, la protéine marquée est facilement éluée de la résine à l’aide de la glycine 0.1 M (pH 2.0 - 2.8), du NaSCN 3 M ou du NaOH 50 mM, selon l’application en aval de la protéine purifiée. Pour l’élution de protéines hautement fonctionnelles, le peptide c-Myc Pierce peut également être utilisé pour éluer la protéine marquée à c-Myc. L’anticorps anti-c-Myc peut être utilisé pour détecter la présence de la protéine marquée par le transfert de Western.
Dans des expériences avec une protéine de fusion marquée à c-Myc (26 à 29 kDa), la résine a fourni une capacité de liaison de 102 à 144 nmol de protéine par ml de résine stabilisée. La capacité d’élution était d’au moins de 18 à 19 nmol par ml de résine stabilisée à l’aide de la glycine 0.1 M, pH 2.8. La capacité de liaison et d’élution varie en fonction de la protéine de fusion c-Myc et de la méthode d’élution.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 10 ml de résine déposée. Fourni sous la forme d’une pâte de 40 ml à 25 %.
Conserver à 4°C. Ne pas congeler.
Gamme de produits Pierce
Quantité 10 ml
Cible Protéine marquée au c-Myc
Type Résine
Phase stationnaire Anticorps
Format Flacon
Type de colonne Affinité, résine d’agarose