Learn More
Thermo Scientific™ Résine d’affinité anti-DYKDDDDK Pierce™
Code produit 15815843 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
100 mL
2 mL
5 Columns
Conditionnement:
1mL
50mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15815843 10 mL 5mL
15895833 2 mL 1mL
15825843 100 mL 50mL
31034559 5 Columns -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15815843 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A36803
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La résine d’affinité Pierce Anti-DYKDDDDK fournit une méthode rapide et pratique pour la purification et l’immunoprécipitation des protéines marquées au DYKDDDDK
Thermo Scientific Pierce Anti-DYKDDDDK Spin Columns provide a fast, convenient method for purification of DYKDDDDK-tagged proteins expressed in in vitro protein expression systems, bacteria, yeast, and mammalian cells. The amino acid sequence DYKDDDDK, commonly known as 'FLAG', is recognized by a high-affinity rat monoclonal antibody (clone L5) that is covalently attached to UltraLink Biosupport, which is a rigid, hydrophilic, highly crosslinked, copolymeric, and porous resin with high coupling capacity.
  • La résine d’affinité Thermo Scientific Pierce Anti-DYKDDDDK fournit une méthode rapide et pratique pour la purification et l’immunoprécipitation (IP) des protéines marquées au DYKDDDDK exprimées dans des systèmes d’expression protéique in vitro, de bactéries, de levures et de cellules de mammifères. La séquence d’acides aminés DYKDDDDK, communément appelée “Flag”, est reconnue par un anticorps monoclonal de rat de haute affinité (clone L5) qui est fixé de manière covalente à la résine UltraLink Biosupport.
  • Pour la purification des protéines ou l’IP, la résine est ajoutée à un échantillon contenant des protéines marquées au DYKDDDDK avec le marquage sur les extrémités N ou C. Après la capture des protéines marquées au DYKDDDDK, les protéines non spécifiquement liées peuvent être lavées avant de dissocier les protéines cibles liées avec un tampon d’élution. La résine d’affinité Pierce Anti-DYKDDDDK est recommandée pour une utilisation dans les colonnes de purification par centrifugation ou les cartouches pour les instruments FPLC.
  • UltraLink Biosupport est une résine rigide, hydrophile, hautement réticulée, copolymérique et poreuse avec une grande capacité de couplage. La porosité, la rigidité et la durabilité de la résine la rendent également adaptée aux techniques à haut débit et à pression moyenne impliquant de grands volumes d’échantillons.
    • spécifique—les microbilles de base unique et les anticorps hautement spécifiques minimisent la liaison hors cible (liaison non spécifique faible)
    • haute pureté —le protocole optimisé lier-laver-éluer permet une haute pureté
    • rendements élevés —La méthode spéciale de conjugaison des anticorps permet des rendements élevés
    • rapide—le protocole de purification entier prend généralement moins de 40 minutes
    • économique—le protocole de purification permet de multiples réutilisations
    • polyvalente—peut être utilisée dans les méthodes de purification et d’enrichissement par centrifugation, gravité ou FPLC
    • évolutive—disponible en boîtes de 1, 5 et 50 ml de résine réglée pour permettre des immunoprécipitations à plus petite échelle ou des purifications à plus grande échelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits Pierce
Type de produit Résine d’affinité
Quantité 10 mL
Formule 50% suspension in PBS containing 0.02% Sodium azide
Contenu et stockage 5 ml de résine stabilisée. 10 ml fournis sous forme de suspension à 50 % dans le PBS contenant 0,02 % d’azoture de sodium. Conserver entre 2 et 8°C.
Format Liquide
Phase stationnaire Anticorps monoclonaux anti-DYKDDDDK
Conditions d’expédition Glace
Forme Liquide
Matrix Affinity Resin