Learn More
Thermo Scientific™ Agarose magnétique Anti-DYKDDDDK Pierce™
Code produit 15883521 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 mL
20 mL
Conditionnement:
1mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15883521 20 mL 5mL
15875833 4 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15883521 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A36798
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1754.00€
    1455.65€ / 5mL
    Économisez 298.35€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les microbilles d’agarose magnétiques Thermo Scientific™ Pierce™ anti-DYKDDDK offrent une méthode rapide et pratique pour la purification des protéines recombinantes marquées au DYKDDDK
Thermo Scientific Pierce Anti-DYKDDDDK Magnetic Agarose provides a fast, convenient method for purification and immunoprecipitation (IP) of DYKDDDDK-tagged proteins from in vitro protein expression systems, bacteria, yeast, and mammalian cells. The amino acid sequence DYKDDDDK, commonly known as 'FLAG', is recognized by a high-affinity rat monoclonal antibody (clone L5) that is covalently attached to a magnetite-embedded agarose core particle.
  • L’agarose magnétique Thermo Scientific Pierce Anti-DYKDDDDK fournit une méthode rapide et pratique pour la purification et l’immunoprécipitation (IP) des protéines marquées au DYKDDDDK à partir de systèmes d’expression protéique in vitro, de bactéries, de levures et de cellules de mammifères. . La séquence d’acides aminés DYKDDDDK, communément appelée “FLAG”, est reconnue par un anticorps monoclonal de rat de haute affinité (clone L5) qui est fixé de manière covalente à une particule de noyau d’agarose intégrée à la magnétite.
  • Pour la purification des protéines, l’agarose magnétique est ajouté à un échantillon contenant des protéines marquées au DYKDDDDK avec le marquage sur les extrémités N ou C. Les protéines capturées sont alors séparées magnétiquement du surnageant et les protéines non spécifiquement liées peuvent être lavées avant de dissocier les protéines liées marquées au DYKDDDDK avec un tampon d’élution. L’agarose magnétique est éliminé de la solution à l’aide d’un support magnétique ou d’un instrument tel que le processeur de particules magnétiques KingFisher Flex. Les instruments automatisés sont particulièrement utiles pour les purifications à plus haut débit et la sélection des conditions de purification.
    • spécifique—les microbilles de base unique et les anticorps hautement spécifiques minimisent la liaison hors cible (liaison non spécifique faible)
    • haute pureté —le protocole optimisé lier-laver-éluer permet une haute pureté
    • rendements élevés —La méthode spéciale de conjugaison des anticorps permet des rendements élevés
    • rapide—le protocole de purification entier prend généralement moins de 40 minutes
    • économique - le protocole de purification permet de multiples réutilisations
    • polyvalente—les microbilles sont compatibles avec les procédés manuels ou automatisés (p. ex., instruments Kingfisher)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits Pierce
Type de produit Agarose magnétique
Volume du lit 5 mL
Quantité 20 mL
Granulométrie 25 to 30 μm
Formule Slurry: 25%
Contenu et stockage 5 ml de microbilles stabilisées. 20 ml fournis sous forme de suspension à 25 % dans le PBS contenant 0,02 % d’azoture de sodium.
Conserver entre 2 et 8°C.
Capacité 20 mL
Format Liquide
Phase stationnaire Anticorps monoclonaux anti-DYKDDDDK
Conditions d’expédition Glace
Forme Liquide
Matrix Magnetic Agarose