Learn More
Thermo Scientific™ Microbilles magnétiques anti-HA Pierce™
Code produit 13474229 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
5 ml
Conditionnement:
1mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13474229 5 ml 5mL
13464229 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13474229 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88837
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Effectuez l’immunoprécipitation de protéines recombinantes HA marquées exprimées dans des cellules bactériennes ou de mammifères ou dans des systèmes in vitro, à l’aide de séparateurs magnétiques manuels ou robotiques.
Effectuez l'immunoprécipitation de protéines recombinantes étiquetées avec le peptide HA exprimées dans des cellules bactériennes ou de mammifères ou des systèmes in vitro, à l'aide de séparateurs magnétiques manuels ou robotiques, avec des microbilles magnétiques Anti-HA Pierce™ Thermo Scientific™.
Informations complémentaires et commande en ligne
La surface de la microbille magnétique bloquée est revêtue d’anticorps anti–HA, un anticorps monoclonal IgG1 de souris hautement spécifique qui reconnaît le marquage par épitope HA (YPYDVPDYA) dérivé de la protéine hemagglutinine humaine (HA) du virus influenza. Les microbilles magnétiques Anti-HA Pierce peuvent être utilisées manuellement avec un support magnétique ou sur des plates-formes automatisées, telles que les instruments Thermo Scientific™ KingFisher, pour des procédés haut débit.
Points clés :
  • Spécifique – l’anticorps monoclonal anti–HA hautement spécifique permet une immunoprécipitation (IP) à rendement élevé et haute pureté
  • Rapide – le protocole optimisé est réalisé en environ 1 heure
  • Faible liaison non spécifique – microbilles prébloquées et stables permettant d’obtenir des protéines marquées HA hautement purifiées
  • Polyvalent – microbilles compatibles avec les procédés manuels ou automatisés (par ex., instruments Thermo Scientific™ KingFisher)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 5 mL
Concentration Slurry: 10mg/mL, 1% solids
Contenu et stockage Stockage à 4°C.
Granulométrie 1 μm
Forme Liquide
Gamme de produits Pierce
Quantité 5 ml
Forme protéique Recombinant
Cible HA
Type Microbille magnétique
Type de ligand Anticorps