Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Antibody Clean-up Kit
Code produit 11885724 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 réactions
Conditionnement:
10 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11885724 10 réactions 10 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11885724 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 44600
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Retirez les protéines BSA, la gélatine et les autres protéines de stabilisation des solutions de conservation d’anticorps avant les procédures de marquage et de conjugaison.
Le kit de nettoyage d’anticorps Thermo Scientific™ Pierce permet de retirer les protéines BSA, ma gélatine et mes autres protéines de stabilisation des solutions de conservation d’anticorps avant les procédures de marquage et de conjugaison.
C’est un kit complet et facile à utiliser pour retirer les protéines de stabilisation de BSA et gélatine (jusqu’à 1 %) des échantillons d’IgG. Le protocole utilise le gel de Melon™ Thermo Scientific pour lier ces protéines de stockage fréquemment utilisées, ce qui permet à l’anticorps de circuler sous forme purifiée. L’anticorps est récupéré dans un tampon sans amine et sans carboxyle, prêt à être utilisé dans des applications en aval telles que la biotinylation, le marquage fluorescent, la réticulation, l’immobilisation et la fragmentation enzymatique (par exemple la préparation de fragments Fab). L’albumine sérique bovine (BSA) et la gélatine sont souvent ajoutées aux solutions d’anticorps purifiées comme stabilisants dans le cadre d’une conservation de longue durée. L’inclusion de 0,2 à 1 % (2 à 10 mg/ml) de BSA ou de gélatine aide à stabiliser les solutions d’anticorps dilués. Ces protéines ajoutées n’interfèrent généralement pas avec les méthodes d’immunodétection ; cependant, leur présence dans la solution interfère avec les chimies de conjugaison réactives aux amines, qui constituent la base de la plupart des méthodes de biotinylation, de marquage par colorants fluorescents, de fragmentation des anticorps et d’immobilisation covalente. Pour ces méthodes, l’anticorps doit être isolé des protéines de stabilisation, une opération que le kit de nettoyage d’anticorps réalise efficacement.
Points clés :
  • Rapide : élimine les protéines porteuses des solutions d’anticorps en moitié moins de temps qu’il n’en faut pour purifier les anticorps avec les procédures de purification des protéines A ou G.
  • Doux : inutile de neutraliser ou de dessaler pour atténuer les effets des tampons d’élution agressifs
  • Complet : les colonnes de dessalage fournies permettent de procéder facilement à un échange de tampons dans le tampon de purification requis ou à un échange rapide dans le tampon final choisi
  • Économique : quantité suffisante de réactifs pour effectuer 10 réactions de nettoyage d’anticorps
Comprend :
Tampon et support de purification d’IgG sur gel Melon, colonnes de dessalage, colonnes et tubes de centrifugation pour microcentrifugeuse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de nettoyage d’anticorps
Gamme de produits Pierce
Type de colonne Résine propriétaire, affinité
Format Kit, microcentrifugeuse, colonne de centrifugation
Phase stationnaire Ligand propriétaire
Cible de purification Anticorps IgG
Contenu et stockage Suffisant pour : La purification de 10 échantillons d’IgG de 0,5 ml• Support de purification d’IgG sur gel Melon, 1,2 ml
• Tampon de purification sur gel Melon, 100 ml,
• Colonnes de centrifugation de dessalage Zeba, à MWCO de 7 K 2 ml, 10 colonnes
• Colonnes de centrifugation, 0,8 ml, 10 colonnes
• Tubes de microcentrifugation, 2 ml, 30 tubes
Conserver à 4°C
Quantité 10 réactions