Learn More
Thermo Scientific™ Avidine Pierce™
Code produit 11836814 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
20 mg
Conditionnement:
10mg
20mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11836814 10 mg 10mg
11886814 20 mg 20mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11836814 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21121
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Effectuez des tests de transfert Western, ELISA ou d’autres méthodes de détection basées sur la biotine à l’aide de ces molécules d’avidine purifiées et marquées HRP, AP ou FITC.
L’avidine et les conjugués Thermo Scientific™ Pierce incluent la protéine d’avidine purifiée à partir de blancs d’œufs de poule, ainsi que l’avidine-HRP, l’avidine-AP et d’autres formes conjuguées à utiliser dans des méthodes de détection basées sur la biotine.
L’avidine provenant de blancs d’œufs de poule est une glycoprotéine qui permet de lier efficacement la biotine, un marqueur fréquemment utilisé pour marquer des anticorps et d’autres échantillons pour les méthodes d’immunodétection. L’avidine pure est un élément essentiel pour certaines méthodes d’immunohistochimie (IHC). Les conjugués de phosphatase alcaline (AP) et de péroxydase de raifort (HRP) de l’avidine sont utiles pour le transfert Western ou la détection ELISA avec des substrats enzymatiques appropriés.
Points clés :
  • Avidine native – Glycoprotéine provenant de blancs d’œufs de poule, 67 kDa, pI égale 10
  • Soluble – La glycosylation et le point isoélectrique rendent l’avidine plus soluble que la streptavidine
  • Abordable – Considérablement moins cher que la streptavidine recombinante
  • Coloration ABC – Avidine généralement préférable à la streptavidine pour les méthodes de coloration du complexe avidine-biotine (ABC) en immunohistochimie (IHC)
  • Protéine pure et conjugués – Sélection de l’avidine pure non conjuguée à utiliser dans la coloration ABC ou les formes de péroxydase ou de phosphatase alcaline pour des dosages sur plaque et membrane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conjugué Non conjugué(e)
Quantité 10 mg
Contenu et stockage Stockage à -20°C. Expédié à température ambiante.
Forme Pleine
Gamme de produits Pierce
Type de produit Avidine (non conjuguée)
Molécule cible Biotine
Marqueur ou colorant Non marqué