Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Avidin Agarose
Code produit 11866734 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
5 x 5 mL
Conditionnement:
5 pièces
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11866734 5 x 5 mL 5 pièces
11846734 5 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11866734 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20225
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Protéine de liaison à la biotine de l’avidine immobilisée sur de la résine d’agarose en microbilles pour les méthodes de purification par affinité impliquant des protéines et des ligands biotinylés.
Thermo Scientific™ L'agarose avidine Pierce est une résine d'agarose en microbilles de haute qualité pour les procédures d'affinité de la biotine.
Informations complémentaires et commande en ligne
Cette résine d’affinité avec l’avidine est une agarose en microbilles réticulée sur laquelle l’avidine purifiée a été immobilisée de façon covalente. Les billes d’agarose liant la biotine sont disponibles sous forme de colonnes pré-conditionnées ou de pâtes de résine. La résine est conçue pour être utilisée dans diverses applications de purification par affinité des macromolécules biotinylées. Bien que la streptavidine offre généralement des performances supérieures, l’avidine est plus efficace dans certaines situations.
L’avidine est une glycoprotéine tétramérique riche en tryptophane qui est présente dans le blanc d’œuf de poulet et les tissus des oiseaux, et l’avidine est très résistante à la dénaturation par des acides ou des enzymes protéolytiques. La résine d’agarose d’avidine se compose d’avidine purifiée qui a été immobilisée à l’agarose en microbilles réticulée à 6 %. Le support d’affinité qui en résulte est résistant aux fuites, stable à un pH compris entre 2 et 11, il est idéal pour les applications par écoulement par gravité et de centrifugation à faible vitesse.
Points clés :
  • Le ligand immobilisé est de l’avidine purifiée à partir de blancs d’œufs de poulet
  • Le support est en résine d’agarose en microbilles à 6 % réticulée (billes d’agarose)
  • Fournis sous forme de colonnes de pâtes aqueuses stables ou pré-conditionnées
  • Lie la biotine libre et les molécules biotinylées avec une haute affinité
Recommandées dans les cas suivants :
Liaison de l’anti-transferrine biotinylée à partir du sérum ; liaison de peptides biotinylés et élution avec une solution SDS/urée ; hybridation de l’ARN biotinylé à son ADN complémentaire et liaison à l’avidine immobilisée, avec élution ultérieure de l’ADN simple brin ; purification de l’ADN double brin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stockage à 4°C. Ne pas congeler.
Gamme de produits Pierce
Quantité 5 x 5 mL
Cible Molécule marquée à la biotine
Type Agarose
Phase stationnaire Avidine
Format Flacon
Type de colonne Affinité, résine d’agarose
Capacité de liaison 20 µg de liaison à la biotine par ml de résine