Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Avidin, Fluorescein (FITC) Conjugated
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
L’avidine et les conjugués Thermo Scientific™ Pierce incluent la protéine d’avidine purifiée à partir de blancs d’œufs de poule, ainsi que l’avidine-HRP, l’avidine-AP et d’autres formes conjuguées à utiliser dans des méthodes de détection basées sur la biotine.
Points clés :
Avidine native : glycoprotéine provenant de blancs d’œufs de poule, 67 kDa, pI égal à 10
Soluble : la glycosylation et le point isoélectrique rendent l’avidine plus soluble que la streptavidine
Abordable : considérablement moins cher que la streptavidine recombinante
Coloration ABC : l’avidine est généralement privilégiée par rapport à la streptavidine pour les méthodes de coloration du complexe avidine-biotine (ABC) en immunohistochimie (IHC)
Protéine pure et conjugués : choisissez l’avidine pure, non conjuguée, pour la coloration ABC ou les formes peroxydase ou phosphatase alcaline pour les essais sur membrane et sur plaque
Spécification
Spécification
| Concentration | 5,0 mg/ml |
| Conjugué | FITC (fluorescéine) |
| Quantité | 5 mg |
| Contenu et stockage | Conserver entre 2–8°C.Expédié à température ambiante. |
| Forme | Liquide |
| Gamme de produits | Pierce |
| Type de produit | Conjugué d’avidine (fluorescent) |
| Molécule cible | Biotine |