Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Background Eliminator Kit
Code produit 10219853 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10219853 200 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10219853 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.00€
    169.69€ / 1 pièces
    Économisez 69.31€
    29% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Éliminez rapidement le flou et les artefacts du film radiographique pour corriger les transferts surexposés, que ce soit à partir du transfert Western chimiluminescent ou de l’autoradiographie de l’ADN ou de l’ARN.
L’éliminateur en arrière-plan Thermo Scientific™ Pierce permet d’éliminer rapidement et facilement la brume et les artefacts sur un film radiographique mis au point pour corriger la surexposition des transferts, que ce soit un transfert Western chimiluminescent ou une autoradiographie de l’ADN ou de l’ARN.
Ce kit à deux réactifs est simple d'utilisation. Mélangez les deux réactifs (rapport 1:1) et immergez un morceau de film développé (récent ou ancien) dans la solution de travail. Observez pendant 1 à 5 minutes jusqu’à ce que l’image souhaitée apparaisse, puis stoppez le processus en rinçant le film dans l’eau. L’éliminateur de fond Pierce pour film inverse uniformément le signal de développement sur l’ensemble du film, préservant les valeurs de densitométrie relative afin que l’analyse et la publication des résultats soient toujours valides et possibles.
Points clés :
  • Pour les films radiographiques surexposés – inverse le développement du film autoradiographique à base d’argent en retirant l’émulsion d’argent de la surface du film
  • Récupère et conserve les données – réduit de manière uniforme le signal développé sur l’intégralité du film afin que l’intensité relative (densitométrie) des bandes ne soit pas altérée
  • Optimise le signal au bruit – permet de réajuster le film surdéveloppé afin d’obtenir la meilleure image concernant la brume de fond, les mouchetures et les bandes sursaturées qui doivent être résolues
  • Fait économiser du temps et des ressources – élimine la nécessité de répéter les expériences ou d’exposer à nouveau un morceau de film pour obtenir une image optimale
Recommandé dans les cas suivants :
Supprimez le fond de toute application qui utilise des expositions de film radiographique, notamment : Transferts Western, Northern et Southern qui utilisent les substrats Thermo Scientific SuperSignal et le kit de détection et d’hybridation par chimiluminescence Pierce ; systèmes de détection sur gel ; dosages par déplacement de gel ; dosages de protection de la ribonucléase (RPA)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit éliminateur de fond
Quantité 200 ml
Méthode de détection Transfert Western
Réactivité Toutes les espèces
Contenu et stockage Suffisant pour : 2,5 L de solution 1X pour traiter au moins 10 films (13 x 18 cm chacun)
• Réactif A, 100 ml
• Réactif B, 100 ml
Conserver à température ambiante
Gamme de produits Pierce