Learn More
Thermo Scientific™ Dosage protéique Pierce™ BCA : réactif A
Code produit p-9023018 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
500 ml
1 L
3,75 L
Conditionnement:
1000mL
250mL
3.75L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10752735 3,75 L 3.75L
10198543 250 ml 250mL
11881345 1 L 1000mL
10056623 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10752735 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 23222
Évaluez visuellement ou mesurez à l’aide d’un spectrophotomètre standard ou d’un lecteur de plaques à 562 nm.
Le kit de dosage protéique BCA Thermo Scientific™ Pierce reste l'une des méthodes de quantification des protéines les plus appréciées dans le monde.
Informations complémentaires et commande en ligne
  • Composant du kit de dosage protéique BCA Pierce
  • Le kit est un dosage de haute précision, à deux composants, compatible avec les détergents, destiné à mesurer la concentration totale en protéines par rapport à un étalon protéique
  • Les réactifs BCA Pierce permettent une détermination précise de la concentration des protéines avec la plupart des types d’échantillons rencontrés dans la recherche sur les protéines
  • Le dosage BCA Pierce peut être utilisé pour évaluer les rendements dans les lysats cellulaires entiers, des fractions de colonnes d’affinité, des échantillons de protéines purifiées, ainsi que la surveillance de la contamination protéique dans les applications industrielles
  • Par rapport à la plupart des méthodes de liaison aux colorants, le dosage BCA est beaucoup moins affecté par les différences de composition protéique, offrant ainsi une plus grande précision de concentration
  • Évaluez visuellement ou mesurez à l’aide d’un spectrophotomètre standard ou d’un lecteur de plaques à 562 nm
  • Présente moins de variation protéine-protéine que les méthodes de liaison aux colorants (Bradford)
  • Non affecté par les concentrations typiques de la plupart des détergents ioniques et non ioniques
  • Le dosage a une incubation de 30 minutes ; beaucoup plus facile et quatre fois plus rapide que les méthodes classiques de Lowry
  • La plage de fonctionnement linéaire du BSA est comprise entre 20 et 2 000 µg/ml
  • Détecte des concentrations aussi basses que 5 µg/ml grâce au protocole optimisé
  • Conserver à température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Description Réactif de dosage de protéine A BCA Pierce
Doser Dosage BCA
Méthode de détection Colorimétrique
Gamme de produits Pierce
Type de produit Test d’analyse quantitative des protéines
Spécificité Non spécifique à la cible
À utiliser avec (application) Détection basée sur une solution, absorbance
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètre, lecteur de microplaques
Quantité 3,75 L