Learn More
Thermo Scientific™ 96-Well Plates for Pierce™ BCA-RAC Assay
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Cette version compatible avec les agents réducteurs (RAC) du dosage Thermo Scientific™ Pierce de protéines BCA permet de déterminer avec précision la concentration protéique dans les échantillons contenant du dithiothréitol (DTT), du 2-mercaptoéthanol (BME), du TCEP et d’autres agents réducteurs de disulfure.
Points clés :
Compatibilité : échantillons de dosage contenant jusqu’à 5 mM de DTT, 35 mM de BME ou 10 mM de TCEP
Technologie BCA : ne modifie que légèrement le protocole standard de dosages de protéines BCA (incubation de 15 minutes avec le réactif de compatibilité) ; aucune étape de précipitation n’est requise
Petits échantillons : ne nécessite que 25 μl (kit standard) ou moins de 10 μl (kit de microplaques) d’échantillon
Colorimétrique : mesures effectuées à l’aide d’un spectrophotomètre standard ou d’un lecteur de plaques (562 nm)
Excellente uniformité : présente moins de variations protéine-à-protéine que les méthodes de liaison aux colorants
Linéarité élevée : la plage de fonctionnement linéaire du BSA est comprise entre 125 et 2 000 μg / ml
Comprend :
Réactifs BCA A et B, réactif de compatibilité, tampon de reconstitution et étalon d’albumine (2 mg/ml) ; le kit de microplaques comprend également des microplaques 96 puits compatibles avec les dosages
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Description | Microplaques à 96 puits Pierce pour les dosages BCA-RAC |
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| Conditionnement | 5/paquet |
| Gamme de produits | Pierce |
| Couleur | Transparents |
| Type de produit | Microplaque |
| À utiliser avec (équipement) | Spectrophotomètre |
| Matériau | En PS |
| Nbre de puits | 96 |
| Afficher plus |