Learn More
Thermo Scientific™ Kit de dosage des protéines BCA sur microplaques Pierce™ : compatible avec les agents réducteurs
Code produit 10209523 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
275 mL
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10209523 275 mL 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10209523 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 23252
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Version compatible avec les agents réducteurs de notre kit de réactifs BCA apprécié pour mesurer la concentration de protéines dans les échantillons contenant des réducteurs de DTT ou de thiol BME.
Cette version compatible avec les agents réducteurs (RAC) du dosage protéique BCA Thermo Scientific™ Pierce permet de déterminer avec précision la concentration protéique dans les échantillons contenant du dithiothréitol (DTT), du 2-mercaptoéthanol (BME), du TCEP et d’autres agents réducteurs de disulfure.
Le kit de dosage des protéines BCA – compatible avec les agents réducteurs (BCA-RAC) offre tous les avantages du dosage BCA d’origine, ainsi que la compatibilité avec les agents réducteurs disulfures à des concentrations couramment utilisées dans les tampons d’échantillons de protéines. Cette adaptation spéciale de la méthode populaire de dosage des protéines BCA Pierce permet une mesure précise de la concentration des protéines pour les échantillons contenant du DTT, du 2-ME ou du TCEP. Disponibles en formats de tubes et de microplaques, ces kits BCA compatibles avec les agents réducteurs (RAC) étendent la compatibilité déjà large des réactifs du protocole de dosage des protéines BCA pour inclure presque tous les types de composants couramment présents dans les échantillons de recherche protéique.
Points clés :
  • Compatibilité : échantillons de dosage contenant jusqu’à 5 mM de DTT, 35 mM de BME ou 10 mM de TCEP
  • Technologie BCA : ne modifie que légèrement le protocole standard de dosages de protéines BCA (incubation de 15 minutes avec le réactif de compatibilité) ; aucune étape de précipitation n’est requise
  • Petits échantillons : ne nécessite que 25 μl (kit standard) ou moins de 10 μl (kit de microplaques) d’échantillon
  • Colorimétrique : mesures effectuées à l’aide d’un spectrophotomètre standard ou d’un lecteur de plaques (562 nm)
  • Excellente uniformité : présente moins de variations protéine-à-protéine que les méthodes de liaison aux colorants
  • Linéarité élevée : la plage de fonctionnement linéaire du BSA est comprise entre 125 et 2 000 μg / ml
Comprend :
Réactifs BCA A et B, réactif de compatibilité, tampon de reconstitution et étalon d’albumine (2 mg/ml) ; le kit de microplaques comprend également des microplaques 96 puits compatibles avec les dosages
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Suffisant pour : 980 dosages en microplaque avec échantillons de 9µl
• Réactif A BCA, 250 ml
• Réactif B BCA, 25 ml
• Réactif de compatibilité, 48 x 10 mg
• Tampon de reconstitution, 15 ml
• Ampoules d’étalon d’albumine, 2 mg / ml, 10 x 1 ml
• Microplaques à 96 puits, 20 plaques
Conserver à température ambiante
Description Kit de dosage de protéines sur microplaque BCA Pierce, compatible avec les agents réducteurs (RAC)
Doser Dosage BCA
Méthode de détection Colorimétrique
Gamme de produits Pierce
Type de produit Test d’analyse quantitative des protéines
Spécificité Non spécifique à la cible
Suffisant pour 980 dosages sur microplaques
À utiliser avec (application) Détection basée sur une solution, absorbance
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètre, lecteur de microplaques
Quantité 275 mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pierce Microplate BCA Protein Assay Kit - Reducing Agent Compatible
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium carbonate, [2, 2'-Biquinoline]-4,4'-dicarboxylic acid, sodium salt (1:2), Sulfuric acid copp