Learn More
Thermo Scientific™ IPTG
Code produit 10658264 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10658264 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10658264 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 34060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    99.65€ / 1g
    Économisez 5.35€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Détectez l’expression de la bêta-galactosidase à partir de vecteurs, de plasmides ou de fragments d’ADN avec ce substrat chromogène.
Le substrat précipitant de la bêta-galactosidase Thermo Scientific™ Pierce est un substrat chromogène pour la bêta-galactosidase qui est utilisé pour détecter l’expression de vecteurs, de plasmides ou de fragments d’ADN qui contiennent le gène rapporteur.
Le X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside) est un substrat chromogène pour la β-galactosidase. Il donne un précipité bleu, est soluble dans le diméthylformamide et peut être utilisé pour détecter des vecteurs, des plasmides ou des fragments d’ADN qui contiennent le gène β-galactosidase.
Points clés :
  • Voir les caractéristiques spécifiques à l’élément
X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside)
  • Substrat chromogène pour la β-galactosidase
  • Donne un précipité bleu
  • Soluble dans le DMF
  • Peut être utilisé pour détecter des vecteurs, des plasmides ou des fragments d’ADN contenant le gène β-galactosidase
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside)
  • Maximise l’expression des gènes dans les vecteurs d’expression
  • Lors de la sélection d’une bibliothèque de bactériophages lambda avec un anticorps, la probabilité de succès peut être augmentée en empêchant l’expression de la protéine de fusion jusqu’à ce que les plaques soient bien établies
  • En plaçant un filtre en nitrate de cellulose contenant l’IPTG inducteur sur la plaque et en continuant la croissance à 37°C, l’expression de la protéine de fusion potentielle β-galactosidase-ADNc peut être induite après trois à quatre heures de croissance de la plaque ; le filtre en nitrate de cellulose est ensuite analysé avec des anticorps
  • IPTG est également utilisé en association avec X-Gal pour détecter la β-galactosidase active
  • Pratique dans les applications utilisant les vecteurs bactériophages M13 et Igt11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à ou en dessous de -20°C.
Forme Poudre
Quantité 1 g
Type de produit IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside)