Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Horseradish Peroxidase, Biotinylated
Code produit 10076163 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10076163 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10076163 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 29139
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    234.00€
    175.65€ / 5mg
    Économisez 58.35€
    24% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Biotine purifiée et BSA biotinylée, HRP, AP ou FITC à utiliser comme témoins ou pour amplifier le signal dans l’IHC via le complexe avidine-biotine (ABC).
Les protéines biotinylées Thermo Scientific™ Pierce incluent la péroxydase de raifort marquée à la biotine (B-HRP), la phosphatase alcaline marquée à la biotine (PA-B) et la fluorescéine marquée à la biotine (B-FITC) à utiliser comme contrôles ou amplification de signal en immunohistochimie (IHC) via des techniques complexes biotine-avidine (ABC).
Le HRP biotinylé et l’AP biotinylé sont les plus couramment utilisés dans l’immunohistochimie (IHC) pour amplifier le signal des anticorps primaires biotinylés à l’aide de la méthode de coloration ABC. L’isothiocyanate de fluorescéine (FITC) ne peut pas être utilisé pour polymériser et amplifier le signal au même degré que les enzymes biotinylées car chaque molécule de fluor est marquée avec une seule molécule de biotine. Cependant, la variante fluorescente de la coloration ABC traditionnelle est possible avec cette molécule unique.
Points clés :
  • Enzymes biotinylées : péroxydase de raifort marquée à la biotine (B-HRP), phosphatase alcaline (B-AP) et bêta-galactosidase (B-bGal) pour une utilisation dans la coloration au complexe d’avidine-biotine (ABC)
  • FITC biotinylée : amplifie le signal de la fluorescéine des anticorps primaires biotinylés en utilisant de l’avidine ou de la streptavidine plus de la fluorescéine biotinylée (B-FITC)
  • Témoins biotinylés : utilisent l’albumine sérique bovine biotinylée (B-ASB) ou l’une de ces molécules comme témoins positifs dans les méthodes d’analyse quantitative de la biotine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver entre 2°C et 8°C.
Forme Solide
Gamme de produits Pierce
Type d’étiquette Biotine et analogues
Quantité 5 mg