Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Alkaline Phosphatase, Biotinylated
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les protéines biotinylées Thermo Scientific™ Pierce incluent la péroxydase de raifort marquée à la biotine (B-HRP), la phosphatase alcaline marquée à la biotine (PA-B) et la fluorescéine marquée à la biotine (B-FITC) à utiliser comme contrôles ou amplification de signal en immunohistochimie (IHC) via des techniques complexes biotine-avidine (ABC).
Points clés :
Enzymes biotinylées : péroxydase de raifort marquée à la biotine (B-HRP), phosphatase alcaline (B-AP) et bêta-galactosidase (B-bGal) pour une utilisation dans la coloration au complexe d’avidine-biotine (ABC)
FITC biotinylée : amplifie le signal de la fluorescéine des anticorps primaires biotinylés en utilisant de l’avidine ou de la streptavidine plus de la fluorescéine biotinylée (B-FITC)
Témoins biotinylés : utilisent l’albumine sérique bovine biotinylée (B-ASB) ou l’une de ces molécules comme témoins positifs dans les méthodes d’analyse quantitative de la biotine
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker à une température inférieure ou égale à -20°C |
| Gamme de produits | Pierce |
| Type d’étiquette | Biotine et analogues |
| Quantité | 1 mg |
| Type de produit | Phosphatase alcaline Pierce, biotinylée |