Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’analyse quantitative de la biotine Pierce™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le kit de quantification de la biotine Thermo Scientific™ Pierce comprend des aliquotes de réactif HABA et de protéine biotinylée pour une détermination colorimétrique pratique des niveaux de biotinylation dans les anticorps marqués et d’autres protéines.
Déterminez le rapport molaire de la biotine incorporée dans une protéine à l’aide de la méthode HABA-avidine. Le colorant HABA (acide 4’-hydroxyazobenzène-2-carboxylique) se lie à l’avidine pour produire un complexe coloré jaune-orange qui s’absorbe à 500 nm. La biotine libre présente en solution avec ce complexe avidine-HABA déplacera le colorant HABA et provoquera une diminution de l’absorbance. La quantité de biotine présente peut être calculée directement à partir de la diminution de l’absorbance à 500 nm. Le kit de quantification biotine EZ Thermo Scientific contient des doses prémesurées du mélange avidine-HABA et du contrôle positif de la peroxydase de raifort biotinylé pour simplifier la préparation des réactifs et minimiser la quantité de déchets générés. Le dosage pratique peut être effectué soit dans une cuve, soit dans une microplaque.
Points clés :
- Le complexe HABA-avidine peut être utilisé sur une large gamme de pH et de concentrations de sel
- La quantité de biotine peut être calculée directement à partir de la diminution de l’absorbance à 500 nm complexant avec le colorant HABA
Éliminez le besoin de réaliser des équations de dosage fastidieuses grâce à la calculatrice HABA pratique disponible sur www.piercenet.com/HABA/habacalc.cfm
Comprend :
Pré-mélange HABA / avidine, 24 tubes ; HRP biotinylé, 12 tubes
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit de quantification de biotine |
| Quantité | 12 tests |
| Contenu et stockage | Suffisant pour : Test de la biotinylation de 12 échantillons protéiques • Pré-mélange HABA-avidine, 24 tubes • Peroxydase de raifort biotinylée, 5 mg Stocker à 4°C. |
| Gamme de produits | Pierce |
| Marqueur ou colorant | Biotine |
| Labeling Target | Anticorps, Protéines |