Learn More
Thermo Scientific™ BMOE (bismaléimidoéthane)
Code produit 10250014 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10250014 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10250014 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 22323
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Effectuez une réticulation sulfhydryles vers sulfhydryles (résidus de cystéine dans les protéines ou les peptides) avec cet agent de réticulation court, composé de groupes maléimide et d’un bras espaceur de 7 atomes (8,0 A).
Le BMOE Thermo Scientific™ Pierce est un réticule à bras court, maléimide pour une conjugaison covalente et irréversible entre les groupes sulfhydryles (par exemple, cystéines protéiques ou peptidiques).
Points clés :
  • Groupes réactifs : maléimide (homobifonctionnel)
  • Réactif vers : groupes sulfhydryles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Sulfhydryle-Sulfhydryle
Cleavable Non
Description BMOE
Poids moléculaire 220,18
Pégylé Non
Longueur du bras espaceur 8,0 Å
Contenu et stockage À la réception, conserver à 4°C.
Perméabilité cellulaire Oui
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Homobifonctionnels
Groupement de réactifs Maléimide
Entretoise Court (< 10 Å)
Forme Pleine
Quantité 50 mg
Solubilité DMF, DMSO
Format Étalon
Hydrosoluble Non
Type de produit Réticulateur