Learn More
Thermo Scientific™ BMPS (N-β-maleimidopropyl-oxysuccinimide ester)
Code produit 10781375 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10781375 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10781375 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 22298
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Effectuez une réticulation amines vers sulfhydryles avec cet agent de réticulation amine vers sulfhydryle très court, composé de groupes ester NHS et maléimide aux extrémités d’un bras espaceur aliphatique de 5 atomes.
Le BMPS Thermo Scientific™ Pierce est un agent de réticulation amine vers sulfhydryle qui contient des groupes réactifs ester NHS et maléimide aux extrémités opposées d’un bras espaceur court (5,9 Ås).
Points clés :
  • Groupes réactifs : Ester NHS et maléimide
  • Réactif vers : groupes amino et sulfhydryle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Sulfhydryle
Cleavable Non
Description BMPS
Poids moléculaire 266,21
Pégylé Non
Longueur du bras espaceur 5,9 Å
Contenu et stockage Dès réception, stocker sous forme desséchée à 4°C.
Perméabilité cellulaire Oui
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Hétérobifonctionnel
Groupement de réactifs Maléimide, ester NHS
Entretoise Court (< 10 Å)
Forme Pleine
Quantité 50 mg
Solubilité DMF, DMSO
Format Étalon
Hydrosoluble Non
Type de produit Réticulateur