Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Boronic Acid Resin
Code produit 11836744 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11836744 10 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11836744 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20244
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Liez et éliminez ou purifiez sélectivement les ribonucléotides et les petits ARN oligonucléotidiques à l’aide de microbilles de polyacrylamide d’acide m-aminophényl-boronique immobilisé.
Effectuez l’isolement de l’ARN des ribonucléotides et des oligonucléotides avec la résine d’acide boronique Thermo Scientific™ Pierce.
Cet acide boronique immobilisé est un support d’affinité de polyacrylamide facile à utiliser pour la purification des ribonucléotides et d’autres petits composés de poids moléculaire qui contiennent des groupes cis-diol. Le ligand (acide m-aminophényl-boronique) se lie aux groupes cis-diol sur la fraction sucrière des nucléotides, formant un complexe cyclique réversible de cinq membres. Après lavage des molécules non liées de l’échantillon, le complexe peut être dissocié et le nucléotide élué en abaissant le pH ou en ajoutant du sorbitol.
Points clés :
  • Ligand : acide boronique
  • Support : polyacrylamide perlé (limite d’exclusion de 1 800 MW)
  • Espaceur : groupe m-aminophényl
  • Chargement : 100 μmol de boronate par millilitre de résine stabilisée
  • Capacité : au moins 99 % de liaison et de récupération de 110 μmol AMP par millilitre de résine stabilisée
  • Format : 50 % de résine en suspension dans 0,05 % d’azoture de sodium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stockage à 4°C.
Forme Pâte de résine
Gamme de produits Pierce
Quantité 10 ml
Cible Ribonucléotide
Type Résine
Phase stationnaire Acide boronique
Format Flacon
Type de colonne Affinité, résine de polyacrylamide