Learn More
Thermo Scientific™ Ampoules d’étalon de gamma globuline bovine Pierce™, 2 mg/ml
Code produit 10760815 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 1 ml
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10760815 10 x 1 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10760815 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 23212
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Solutions de BGG étalonnées de haute qualité, (2 mg / ml) pour diluer en série afin de créer des courbes d’étalonnage de dosage protéique pour mesurer précisément la concentration en anticorps (lgG).
Les étalons de BGG Thermo Scientific™ Pierce pour le dosage des protéines sont des échantillons de référence de haute qualité qui permettent de générer des courbes d’étalonnage et des contrôles de calibration précis lors du dosage des protéines totales.
Ces solutions de globuline gamma bovine (BGG) sont des étalons protéiques, formulés à une concentration de référence, qui sont utilisés dans les méthodes BCA, de Bradford, et autres protocoles de dosage des protéines. La BGG, une protéine de référence bien acceptée, permet de quantifier les protéines totales dans des échantillons d'anticorps purifiés ou riches en immunoglobulines. L’étalon d’IgG est précisément formulé à 2 mg / ml dans une solution (saline) de chlorure de sodium à 0,9 % ultra-pure. La concentration de la solution stock de BGG purifiée (Fraction II) est étalonnée par une comparaison directe avec un étalon interne afin de garantir une excellente reproductibilité et précision entre les lots. Le produit est disponible en deux formats de conditionnement pratiques : ampoules en verre de 1 ml et un kit contenant sept dilutions prêtes à l’emploi (chacune de 3,5 ml).
Points clés :
  • Étalon d’anticorps : étalon de référence optimal pour la quantification des immunoglobulines dans les dosages protéiques colorimétriques
  • Étalon de Bradford : étalon protéique général optimal dans les dosages protéiques à base de coomassie (Bradford)
  • Pur et stable : fourni dans une solution saline ultra pure à 0,9 % avec 0,05 % d’azoture de sodium ; stable à température ambiante
  • Formulation précise et cohérente : avec précision à 2,00 + / - 0,03 mg / ml, garantissant une excellente cohérence entre les lots
  • Pratique : choisissez une boîte d’ampoules de 1 ml ou un ensemble complet contenant sept dilutions prêtes à l’emploi
Comprend :
Solution de BGG à 2 mg / ml (N° Réf. 23212) ou kit de 7 solutions formulées à différentes concentrations (N° Réf. 23213)
Recommandées dans les cas suivants :
Étalon pour quantifier les immunoglobulines lors des dosages des protéines ; Contrôle pour la récupération des anticorps lors des procédures de dessalage et autres procédures sur colonne ; Contrôle de chargement pour le SDS-PAGE ; Étalonnage général des lampes UV des spectrophotomètres (A280)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Description Ampoules d’étalon de globuline gamma bovine Pierce, 2 mg / ml
Doser Étalons de protéines
Gamme de produits Pierce
Type de produit Test d’analyse quantitative des protéines
Spécificité Non spécifique à la cible
À utiliser avec (application) Étalon interne
Quantité 10 x 1 ml