Learn More
Thermo Scientific™ Ampoules d’étalon d’albumine sérique bovine Pierce™, 2 mg/ml
Code produit 11811345 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 1 ml
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11811345 10 x 1 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11811345 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 23209
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    85.65€ / 10 pièces
    Économisez 23.35€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Solutions de BSA étalonnées de haute qualité (2 mg / ml) pour diluer en série afin de créer des courbes d’étalonnage de dosage protéique pour mesurer précisément la concentration en protéines.
Les étalons de BSA Thermo Scientific™ Pierce pour le dosage des protéines sont des échantillons de référence de haute qualité qui permettent de générer des courbes d’étalonnage et des contrôles de calibration précis lors du dosage des protéines totales.
Ces solutions à base d’albumine sérique bovine (BSA) sont des étalons de référence pour les concentrations protéiques à utiliser dans le dosage BCA, le dosage Bradford et autres protocoles de dosage protéique. La BSA est une protéine de référence universellement acceptée pour la quantification protéique totale. L’étalon d’albumine est formulé précisément à 2 mg / ml dans une solution de chlorure de sodium (saline) ultrapure à 0,9 %. La concentration de la solution mère est étalonnée par comparaison directe avec la BSA purifiée (fraction V) par le National Institute of Standards and Technology (NIST™). Le produit est disponible en trois formats de conditionnement pratiques : Ampoules en verre de 1 ml, flacons en polypropylène de 50 ml et kits complets contenant sept dilutions prêtes à l’emploi
Points clés :
  • Universel : reconnu comme la référence du secteur pour quantifier des protéines dans les dosages protéiques colorimétriques
  • Pur et stable : fourni dans une solution saline ultra pure à 0,9 % avec 0,05 % d’azoture de sodium ; stable à température ambiante
  • Précis et uniforme : formulation précise à 2,00 +/- 0,03 mg/ml par rapport à une référence NIST
  • Pratique : choisissez des ampoules de 1 ml, un flacon de 50 ml ou un ensemble complet contenant sept dilutions prêtes à l’emploi
Comprend :
Solution de BSA à 2 mg / ml (réf. 23209, 23210) ou kit de 7 solutions formulées à différentes concentrations (réf. 23208)
Recommandées dans les cas suivants :
Étalon de quantification de dosage protéique ; contrôle de la récupération des protéines pour le dessalage et autres procédures de colonne ; étalonnage général de la lampe UV du spectrophotomètre (A280)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Description Ampoules d’étalon d’albumine sérique bovine Pierce, 2 mg / ml
Doser Étalons de protéines
Gamme de produits Pierce
Type de produit Test d’analyse quantitative des protéines
Spécificité Non spécifique à la cible
À utiliser avec (application) Étalon interne
Quantité 10 x 1 ml