Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Bradford Plus Protein Assay Kits
Code produit 10741945 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Concentration:
BSA : 0,125, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5 et 2 mg/ml
BSA : 2 mg/ml
Conditionnement:
950mL
960mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Concentration unitSize
10741945 BSA : 2 mg/ml 960mL
18011663 BSA : 0,125, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5 et 2 mg/ml 950mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10741945 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 23236
Les incontournables de la biologie des protéines
Utilisez le code promo 27946
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
The Pierce Bradford Plus Protein Assay Kit is a ready-to-use, reducing agent-compatible, improved Bradford assay reagent used to quickly measure total protein concentration compared to a protein standard.
The Pierce Bradford Plus Protein Assay Kit is a ready-to-use, reducing agent-compatible, improved Bradford assay reagent used to quickly measure total protein concentration compared to a protein standard. It provides increased linearity and half the protein-to-protein variability of other commercial Bradford assay formulations.
Kits are available with or without Pierce Dilution-Free BSA Protein Standards, which are a set of seven pre-diluted BSA standards, packaged in a multichannel pipette-friendly tubestrip. The tubestrip includes a single empty tube that enables users to add their own sample buffer for the purpose of blank subtraction.
Le réactif de dosage Pierce Coomassie Plus est une solution unique et prête à l’emploi pour mesurer la concentration protéique. Il vous suffit d’ajouter le réactif à des échantillons et des étalons de même volume, de les mélanger et d’en mesurer l’absorbance à 595 nm. Le dosage ne coûte que quelques centimes par échantillon et peut être effectué dans un tube à essai ou sur une microplaque. Le réactif de dosage Pierce Coomassie Plus assure une linéarité accrue de la réponse et procure uniquement la moitié de la variabilité d’une protéine à l’autre pour les formulations commerciales de dosage de Bradford.
Points clés :
  • Colorimétrique : mesurez à l’aide d’un spectrophotomètre étalon ou d’un lecteur de plaques (595 nm)
  • Facile à utiliser : réactif unique, aucune préparation de réactif requise
  • Rapide : développement de la couleur quasi immédiat ; ajouter, mélanger et lire les résultats
  • Plage étendue : permet de détecter la concentration de protéines dans une plage située entre 1 et 1 500 μg / ml
  • Amélioration : meilleure linéarité et uniformité de la réponse par rapport aux formulations traditionnelles de Bradford
  • Flexible : protocoles de microplaques et de cuves fournis avec des instructions et adaptables aux diverses plages de fonctionnement cibles
Comprend :
Le kit contient du réactif de dosage protéique et 10 ampoules d’étalon d’albumine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration BSA : 2 mg/ml
Contenu et stockage Suffisant pour : Dosages de 630 tubes ou dosages de 3 160 microplaques
• Réactif de dosage Pierce Coomassie Plus, 950 ml
• Ampoules d’étalon d’albumine, 2 mg / ml, 10 x 1 ml
Stocker le réactif de dosage Coomassie Plus à 4°C. Stockez les ampoules d’étalon d’albumine non ouvertes à température ambiante.
Doser Dosage Bradford
Méthode de détection Colorimétrique
Gamme de produits Pierce
Type de produit Test d’analyse quantitative des protéines
Spécificité Non spécifique à la cible
Suffisant pour 630 dosages en tube ou 3160 dosages sur microplaques
À utiliser avec (application) Détection basée sur une solution, absorbance
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètre, lecteur de microplaques
Contenus des kits 10 x 1 mL glass ampules
Quantité 950 ml
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • COOMASSIE PLUS PROTEIN ASSAY KIT
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P305-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid, Methyl alcohol
Usage exclusivement réservé à la recherche.