Learn More
Thermo Scientific™ BS(PEG)9
Code produit 10647514 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10647514 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10647514 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21582
 Article restreint
En stock
Réticulez les amines aux amines à l’aide de ces agents de réticulation longs (21,7 A et 35,8 A) composés de groupes ester de NHS et de bras espaceurs PEG à 5 ou 9 unités qui améliorent la solubilité des protéines.
Les agents de réticulation BS(PEG)n Pierce Thermo Scientific™ incluent les composés BS(PEG)5 et BS(PEG)9, qui sont des composés PEG activés par l’ester bis(succinimide) pour la réticulation entre les amines primaires dans les protéines et d’autres molécules.
Points clés :
  • Le bras espaceur hydrosoluble de polyéthylène glycol (PEG) augmente la solubilité des protéines réticulées
  • Excellent choix pour la réticulation des protéines de surface cellulaire afin de stabiliser les interactions protéiques
  • Groupes réactifs : Ester NHS (homobifonctionnel)
  • Réactif vers : groupes amino
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Amine
Cleavable Non
Description BS(PEG)9
Poids moléculaire 708,71
Pégylé Oui
Longueur du bras espaceur 35,8 Å
Contenu et stockage À réception, conservez sous forme déshydratée à -20°C.
Perméabilité cellulaire Non
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Homobifonctionnels
Groupement de réactifs Ester NHS
Entretoise Long (> 30 Å)
Forme Liquide
Quantité 100 mg
Solubilité Eau
Format Étalon
Hydrosoluble Oui
Type de produit Réticulateur